Szeretne újra bejelentkezni?
Szőnyegek és padló tisztaterekhez
Por- és részecske elleni szennyfogó szőnyegek és speciális padló a tisztaterek szennyeződésének elkerülése érdekében.
Szőnyegek és padló tisztaterekhez
A részecskék hajlamosak arra, hogy a tisztatéri környezetben uralkodó eltérő adhéziós erők miatt, a légáramlási viszonyoktól fügően lerakódnak a sík felületekre. A padló az a végső hely, ahová a részecskék lerakódnak és megtapadt szennyeződésként ott is maradnak.
A ragadós felületű szőnyegek, az állandó szőnyegek és a speciális padlóburkolatok a tisztatér bejárata előtt a részecske szennyeződés elleni védelemben alapvető fontosságúak. A tisztaterek és ellenőrzött környezetek szennyeződés elleni hatásos, optimális védelme érdekében nagyon ajánlott az állandó szőnyegeket speciális padlóval és ragadós felületű szőnyegekkel kombinálni.