Szeretne újra bejelentkezni?
Tisztatéri ionizátorok
Az ionizátor - ionizáció révén - semlegesíti a két anyag összedörzsöléséből vagy szétválasztásából származó elektrosztatikus feltöltődést. A folyamatban elektroncsere megy végbe, ami azt jelenti, hogy az egyik anyagban elektrontöbblet (negatív töltés) keletkezik, a másik anyagban pedig elektronhiány (pozitív töltés) alakul ki.
Tisztatéri ionizátorok
Az elektrosztatikus feltöltődés, valamint a kisülés emberekre általában veszélytelen. Ugyanakkor a mikroelektronikában és az integrált áramkörök gyártásánál a feltöltődés vagy a kisülés befolyásolhatja a termék minőségét.
Az elektrosztatikus kisülés (ESD) különösen a mikroelektronikában félvezetők és különböző áramkörök (például számítógépek, telefonok vagy orvosi műszerek esetében) súlyos, funkcionális következményekkel járó meghibásodásához vezethet. Ezen kívül a gyártásban is zavarokat okozhat, mert a szennyező szemcséket az elektrosztatikusan felöltött felületek (ESA) magukhoz vonzzák.
Egyéb óvintézkedések, például vezető felületek, berendezések és a ruházat mellett ezekre a problémákra az ionizáció a megoldás. A tisztatérhez és a termékhez igazodva különféle ionizátorok használhatók:
Mennyezeti ionizátorok
Az elektrosztatikus feltöltődés teljes munkaterületre kiterjedő semlegesítésére alkalmasak, két vagy három szabályozható fordulatszámú ventilátorral, és a kezelők kényelme érdekében beépített fűtőelemekkel rendelkeznek. Az alkalmazott alkatrészek és anyagok szilikonmentesek és megfelelnek a tisztatéri követelményeknek.
Asztali ionizátorok
Kisméretű kialakításának köszönhetően a különböző helyszíni feladatokhoz igazodva hordozható. Az elektromos töltéseket ionizáló ventilátor semlegesíti. Önkiegyenlítő áramkörrel működik. A moduláris huzalozású rendszer egy normál tápegységgel legfeljebb három készülék kiszolgálására képes.
Ionizáló pisztolyok
Az intenzív fúvás miatt a tisztított felület elektrosztatikus feltöltődésének semlegesítésére és a szennyező szemcsék eltávolítására alkalmas. Az ionizáló pisztolyok a kezelő kényelme érdekében kis tömegű, ergonómikus kialakítású, hajlékony légtömlővel ellátott készülékek.
Contact us