Szeretne újra bejelentkezni?
Tisztatéri kesztyűk és ujjvédők
test test
A tisztaterekben kesztyűket és ujjvédőket használunk az érzékeny termékek és a dolgozók szennyeződések elleni védelmére.
Tisztatéri kesztyűk és ujjvédők Az egészségügyi ellátás, személyi védelem, valamint a tisztatér műszaki és funkcionális igényeihez igazodó, tisztatéri és ellenőrzött környezethez alkalmas kesztyűk széles választékát kínáljuk. A használattal kapcsolatos követelmények, például a fogás, a kényelem és a hossz változhat, és befolyásolja a különféle feladatokra alkalmas kesztyűk kiválasztását.
Az ISO 4. és 5. kategóriával kompatibilis steril és nem steril kesztyűk (különösen az élettudomány területén, tisztatéri környezetében) rendkívüli kényelmet, szilárdságot és tapintásérzetet nyújtanak. 
Egy bizonyos típus kiválasztása előtt kifejezetten ajánljuk, hogy gyakorlati feladatok közben próbálja ki a kesztyűket.
Ajánlatunk:
A steril latex és nitril tisztatéri kesztyűk viselése közben az izzadás csökkentése miatt használjon textil kesztyűbélést.
Szegélyszalagok
A szegélyszalagok hatékonyan zárnak a kesztyű és a ruházat között.
Basan kesztyű kiválasztás
Segítséget nyújtunk Önnek az adott feladathoz leginkább megfelelő kesztyű kiválasztásában.