Szeretne újra bejelentkezni?
Tisztatéri cipők és csizmák
A tisztatéri környezetben minimálisra szükséges csökkenteni az elcsúszásból származó balesetek kockázatát, valamint az elektrosztatikus kisülések okozta hibákat és rendellenességeket.
Az előírt üzemi, területi munkavédelmi ruházaton kívül megfelelő lábbeli is szükséges.
Tisztatéri cipők és csizmák
A lábbelit naponta sok órán keresztül hordani szükséges, ezért azoknak biztonságosnak (a dolgozók és a technológiák számára), valamint kényelmesnek kell lenniük.
A biztonsági, védő- és ipari lábbelik eltérőek, ezeket a következő európai szabványok szerint tervezik:
EN 61340-5-1: Az elektrosztatikus feltöltődésr érzékeny alkatrészek védelme/általános követelmények
EN 4843-100: Csúszásmentes vizsgálati követelmények
EN ISO 20344: Követelmények és vizsgálati módszerek
EN ISO 20345: A biztonsági cipő előírásai
EN ISO 20346: A védőcipő előírásai
EN ISO 20347: Az ipari cipő előírásai
Ahol nagy mennyiségű folyadék van jelen, vízhatlan lábbeli viselése szükséges. E célra tisztítható és fertőtleníthető poliuretán papucsot vagy mikroszálas cipőt javaslunk. Ahol csökkenteni kell, vagy meg kell akadályozni az elektrosztatikus feltöltődést, alapvető fontosságú az antisztatikus, ESD ellen védett lábbeli.
További információ
Kérésre katalógust biztosítunk.