Szeretne újra bejelentkezni?
Tisztatéri bútorok
A tisztaterekben, ahol minden négyzetméter nagyon drága, a terület kihasználása elsődleges fontosságú. Ennek megfelelően nincsenek szabványos megoldások és szabványos méretek.
Az elektromosan vezető, rozsdamentes acél tisztatéri bútorok a függőleges irányú lamináris légáramlás zavarásának csökkentésére tömör felületű függőleges tartókat és perforált vízszintes felső részt tartalmaznak. Könnyű a bútorok mozgatása és tisztítása is. A felső rész mindkét oldalon ferde letörésű, a furatok 8–10 mm átmérőjűek.
Basan szolgáltatás
Segítséget nyújtunk Önnek az öltözők tervezésében és a személyi légzsilipek építésében, illetve átalakításában.