Szeretne újra bejelentkezni?
Tisztatéri takarító rendszerek
A takarítási folyamat elsősorban a „Sinner'scher Kreis”-ben leírt négy tényezőjétől függ. A takarító eszközöket és kiegészítő anyagokat ezen szempontok figyelembe vételével szükséges kiválasztani. Ezen kívül a tisztítandó felület tulajdonságai is befolyásolják az alkalmazott takarítási módszert.
Tisztatéri takarító rendszerek
A „Sinner'scher Kreis” illusztráció:
Vegyszer
A takarítási folyamatot először a tisztítószer aktív hatóanyagának kiválasztásával indítjuk. Az aktív hatóanyag gondoskodik a kötőerők semlegesítéséről, így a laza és a kötött szennyeződések is eltávolíthatók. Ebben a tekintetben a víz a szennyeződések eltávolításához szükséges hordozó közeg szerepét tölti be.
Idő
Ez a tényező a tisztítószer, vagy a tisztító fürdő alkalmazása és szennyeződés eltávolító lépése közötti időtartam. Tisztatérben ezt a tényezőt csaknem teljesen figyelmen kívül lehet hagyni, mert egyrészt az ipari padlókhoz képest sokkal kisebb mennyiségű szennyeződés felhalmozódására lehet számítani, másrészt a felület állapota alapján a tisztításra gyakran csak egy nedves feltörlést használunk.
Hőmérséklet
Bizonyos fajtájú szennyeződések meleg vízzel hatékonyabban fellazíthatók, mint hideg vízzel.
Mechanikai tényezők
Az optimális mechanikai hatás alkalmazásával csökkenthető az idő, és így a tisztítási folyamat felgyorsítható. Ezt a tényezőt a „kismértékű” szennyeződés miatt figyelmen kívül lehet hagyni. A törlési folyamattal csak egy kézi mechanikus beavatkozást alkalmazunk, mert így minimális szinten tartható az esetleges részecske generálás vagy turbulencia fellépte.