Szeretne újra bejelentkezni?
ACE® HPLC és UHPLC kolonnák az ACE® Ltd-től
A rendkívül inert ACE® UHPLC/HPLC kolonnák az Advanced Chromatography Technologies által készülnek. Az ACE® ® fázisok tartalmazzák az LC állófázisok tervezésében elért legújabb eredményeket, így a kromatográfiás szakemberek számára a stabilitás vagy a tartós kivitel feláldozása nélkül több lehetőséget biztosítanak a szelektivitás megválasztására.
Az ACE® LC fázisokat kimondottan a kromatográfia terén tapasztalt kihívások megoldására tervezték, és tartalmazzák az egyedi C18-AR, C18-PFP, C18-Amide, CN-ES, SuperC18 és SuperPhenylHexyl fázisokat, valamint 100 Å és 300 Å fázisok széles választékát. Fedezze fel, hogyan segíthet az ACE® által nyújtott szelektivitás a kromatográfiás probémák megoldásában. ACE® – kiemelkedő LC kolonnák.
Töltse le az ACE®teljes alkalmazási útmutatóját Műszaki támogatás