Laboratóriumi hűtők és fagyasztók - ÚJ
Laboratóriumi hűtők és fagyasztók - ÚJ
A VWR biztonságos, megbízható és energiatakarékos laboratóriumi hűtők és fagyasztók választékát kínálja.
A belső robbanások kockázatát csökkentő, szikramentes belső terű laboratóriumi hűtők és fagyasztók biztonságos és megbízható tárolást nyújtanak az illékony vagy gyúlékony anyagokhoz, reagensekhez, vegyszerekhez, mérgekhez és mintákhoz.
Hűtőszekrény vagy fagyasztó vásárlásánál nem csak a méret és az elhelyezés számít, hanem az is, hogy hány polcra van szükségünk, milyen és melyik oldalon nyíló ajtó legyen, és milyen kifinomult legyen a riasztási rendszer. A VWR saját VWR Collection termékcsaládjából és a legnagyobb gyártóktól mindenféle hőmérséklethez és térfogathoz kínál hűtőszekrényt és fagyasztót, az összes tartozékkal együtt.