Laboratóriumi autoklávok és tartozékok
Laboratóriumi autoklávok és tartozékok
Az autoklávokat készülékek és eszközök nagynyomású telített gőzzel végzett sterilizálására használjuk.
A jellegzetes terhelés laboratóriumi üvegeszközöket, készülékeket, műszereket és természetesen tenyészközegeket tartalmaz. Az autoklávok használata egyre jobban terjed a hulladékok, például patogén anyagok végső lerakás előtti kezelésében és sterilizálásában.
Az asztali és nagyobb autoklávok kínálata, felső és elülső töltési lehetőséggel, sokféle méretben kapható a nagyobb gyártóknál és saját VWR Collection termékválasztékunkból.
Ha validálni kívánja autoklávozó ciklusát, a VWR az adatgyűjtők és egyéb termékek, például kosarak, tálcák és fóliák széles választékát kínálja.