Összes szerves széntartalom (TOC)
Összes szerves széntartalom (TOC)
Az összes szerves széntartalom (TOC) a szerves vegyülethez kapcsolódó teljes szén mennyisége, amit gyakran a vízminőség nem specifikus jelzésére is használnak. A TOC gyors kolorimetriás módszerrel történő  meghatározása egyszerű és pontos eredményeket ad.
  • Gyors roncsolás
  • Fotométerek és spektrofotométerek, valamint használatra kész TOC csövek, valamint porpárnás reagensek széles választéka.