Szeretne újra bejelentkezni?
Munkavédelem/Biztonság
Microgard® védőruházat: 2000Ts Plus
Szerte a világon a gyógyszeripari dolgozók által gyakran választott védőruházat
A MICROGARD® 2000Ts Plus típus biztosítja a védőruházat alól a vízpára (izzadság) eltávozását, ugyanakkor nem telítődik folyékony vegyszerekkel, és kiszűri a 0,01 μm-es szemcsék 100%-át* (*EMSL vizsgálati módszer).
A hallásvédelmi problémák megoldására a VWR bemutatja a 3M Solutions termékeket
ÚJ!
Megfelelő hallásvédelem különböző munkahelyeken
Az év végére az EN374-3:2003 szabványt felváltja a EN16523-1
Bizonyosság első pillantásra!
Technikai szempontból mindkét szabvány nagyon hasonló, de a követelményekben jelentős változások vannak. A problémás vegyszerek száma 12-ről 18-ra nő, és a főzőpohár szimbólumot háromféle Erlenmeyer-lombik piktogram váltja fel.
A személyi védőruházat és a munkaruha teljességre törekvő koncepciója
Egyedi megoldások a munkahelyekre és alkalmazottakra
Az ügyfelek egyedi igényeit alaposan meg kell ismerni az innovatív és kreatív megoldások érdekében.
VWR Collection védőszemüvegek - új típusok
Új, modern és stílusos védőszemüveg típusok a szem fröccsenő vegyszerektől és portól való védelme érdekében
ÉRVÉNYES 28/02/2017
VWR® védőszemüvegek
Kényelem és maximális védelem a fröccsenő vegyi anyagokkal szemben
ÉRVÉNYES 28/02/2017
Abszorbensek (lapok, tekercsek és felszívó zoknik) olaj, víz és vegyszeralapú kiömlések feltakarítására.
ÚJ!
A VWR abszorbensei és kiömlésgátló termékei megóvják alkalmazottait és munkahelyi környezetét a váratlan kiömlésektől, szivárgásoktól, csepegésektől vagy egyéb balesetektől.
Hamarosan – az ÚJ VWR ipari biztonsági megoldások katalógus
2017 elejétől elérhető!
Regisztráljon most, hogy Ön is kapjon egy példányt!
Gondoskodunk az Ön egészségéről és biztonságáról
Az Ön védelmét szolgáló továbbképzések és megoldások megismeréséhez vegye fel velünk a kapcsolatot!
Az Ön laboratóriumában leginkább megfelelő munkavédelmi termékek kiválasztását a VWR professzionális tanácsadással segíti.
A VWR az ipari és a laboratóriumi biztonsággal kapcsolatos oktató anyagokat mutat be
Célunk, hogy a munkavédelmi termékek kínálatán túl is támogassuk Önt. A biztonsággal, a személyi védelemmel és a higiéniával kapcsolatos oktatási anyagok áttekintéséhez keresse fel a következő oldalt: http:/hu.vwr.com/munkavédelem/biztonság.