Lebegő anyagok mérése
Lebegő anyagok mérése
A VWR sokféle terméket kínál a vízminőséget befolyásoló lebegő anyagok méréséhez. 
  • Gyors nedvesség-meghatározó készülékek
  •  Az európai előírásoknak megfelelő centrifugálás vagy szűrés
  • A szilárd fázisu illékony lebegő anyagok főként szervetlen mintákból történő eltávolításához és mennyiségének méréséhez izzítókemence, valamint analitikai mérleg szükséges