Szeretne újra bejelentkezni?
Szabványok/Előírások
Szabványok és előírások az ivóvíz, szennyvizek, ipari vizek és élő vizek minőségére
Szabványok/Előírások
Vízminőség
ISO 6059 Teljes keménység meghatározása (kalcium és magnézium) - Titrimetriás módszerek - EDTA mérőoldat alkalmazása
ISO 6058 Kalcium meghatározása - Titrimetriás módszerek - EDTA mérőoldat alkalmazása
EN ISO 9963-1 Az összes és az összetett lúgosság meghatározása - 1. rész
EN ISO 9963-2 A karbonát lúgosság meghatározása - 2. rész
ISO 9297 Klorid meghatározása - Titrálás ezüst-nitráttal és kromát indikátorral (Mohr-módszer)
ISO 7393-1 A szabad és összes klórtartalom meghatározása - 1. rész: titrimetriás módszer N,N-dietil-fenilén-1,4 diamin segítségével
ISO 7393-2 A szabad és összes klórtartalom meghatározása - 2. rész: Kolorimetriás módszer N,N-dietil-fenilén-1,4 diamin segítségével
ISO 15705 Kémiai oxigénigény (KOI) meghatározása - Mikromódszer
ISO 6060 Kémiai oxigénigény (KOI) meghatározása
ISO/CD 25814 Oldott oxigén meghatározása - Elektrokémiai módszer oldott oxigén mérőcellával
ISO/DIS 7887 A szín vizsgálata és meghatározás a
ISO 7027 Zavarosság (turbiditás) meghatározása
ISO 10359-1 Fluorid meghatározása - 1. rész: Elektrokémiai módszer ISE segítségével (ivóvizekhez és kevéssé szennyezett vizekhez)
ISO 5664 Ammónia meghatározása - Desztillációs és titrimetriás módszer
ISO 10523 pH meghatározása
ISO 27888 Vezetőképesség meghatározása
ISO 11923 A lebegő anyagok meghatározása üvegszálas szűrővel