Klórtartalom (szabad és összes)
Klórtartalom (szabad és összes)
A VWR különböző alternatívákat kínál a szabad és az összes klórtartalom meghatározására.
  • Kolorimetriás módszerek használatra kész DPD reagensekkel, tesztkészletek, koloriméterek és spektrofotométerek
  • Az egyszer használatos érzékelőkkel működő elektrokémiai módszerek kevesebb, mint 1 perc alatt eredményt adnak (új módszer). Széles, 0,02 mg/liter és 10 mg/liter közötti mérési tartomány
  • Titrimetriás módszer, DPD reagenssel az EN ISO 7393-1 európai szabvány szerint