Szeretne újra bejelentkezni?
Használatra kész pufferoldatok, AVS TITRINORM®, 20 °C
Supplier: VWR Chemicals
  • AnalaR® NORMAPUR® termékekből készített oldatok analitikai célokra
  • A címkén feltüntetett pH értékek pontossága ±0,02 pH egység (pH 1- 10)
  • NIST szerint referencia etalonra (SRM-re - Standard Reference Material) visszavezethető
  • A gyártási tételszám és a csomagolási dátum biztosítja a visszavezethetőséget
  • A minőségi bizonyítvány a http://hu.vwr.com honlapon érhető el
Rendelési információk: Nagy tételű rendelés esetén kérjük, vegye fel a kapcsolatot vevőszolgálatunkkal vagy területi képviselőnkkel.
Analysed by an independent accredited control laboratory ISO EN 17025
A biztonsági adatlapokat szíveskedjenek vevőszolgálatunktól kérni, illetve tájékoztatás található a http://hu.vwr.com honlapon.
Csomagolási információk: * 5 literes műanyag flakonban
** Tasak dobozban, 5 liter
*** 1 literes adagoló flakonban
  Emlékezzen rám ezen az eszközön
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
We are currently unable to calculate your contract price for this item. List price is being displayed temporarily. When your order is processed, you will be invoiced at your contract price even though list price is displayed now
Pufferoldatok flakonban
pH-érték pH-pontosság pH-puffer típusa Referencia hőmérséklet Csomag típusa M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
9,00 ±0,02 Borate 20 °C Bag-in-box (Cubitainer) 5 l 32039.374
9,00 (kék színű)*** ±0,02 Borate 20 °C Adagoló flakonban 1 l 32046.290
1,00 ±0,02 Glycine 20 °C Műanyag flakon 1 l 32031.297
Get a discount if you order 6 or more. Login in now for details.
2,00 ±0,02 Citrát 20 °C Plastic bottle 500 ml 32032.260
Get a discount if you order 6 or more. Login in now for details.
2,00 ±0,02 Citrát 20 °C Műanyag flakon 1 l 32032.291
Get a discount if you order 6 or more. Login in now for details.
3,00 ±0,02 Citrát 20 °C Műanyag flakon 1 l 32033.294
Get a discount if you order 6 or more. Login in now for details.
3,00 ±0,02 Citrát 20 °C Bag-in-box (Cubitainer) 5 l 32033.374
4,00 ±0,02 Phthalate 20 °C Műanyag flakon 500 ml 32095.264
Get a discount if you order 6 or more. Login in now for details.
4,00 ±0,02 Phthalate 20 °C Műanyag flakon 1 l 32095.297
Get a discount if you order 6 or more. Login in now for details.
4,00* ±0,02 Phthalate 20 °C Műanyag flakon 5 l 32095.366
Get a discount if you order 4 or more. Login in now for details.
4,00** ±0,02 Phthalate 20 °C Bag-in-box (Cubitainer) 5 l 32095.377
4,00 (piros színű) ±0,02 Phthalate 20 °C Műanyag flakon 500 ml 32044.268
Get a discount if you order 6 or more. Login in now for details.
4,00 (piros színű)*** ±0,02 Phthalate 20 °C Adagoló flakonban 1 l 32044.290
4,00 (piros színű) ±0,02 Phthalate 20 °C Műanyag flakon 1 l 32044.292
Get a discount if you order 6 or more. Login in now for details.
4,00 (piros színű)** ±0,02 Phthalate 20 °C Bag-in-box (Cubitainer) 5 l 32044.372
4,00 (red coloured)** ±0,02 Phthalate 20 °C Bag-in-box (Cubitainer) 10 l 32044.418
4,66 ±0,02 Acetate 20 °C Műanyag flakon 500 ml 98192.260
Get a discount if you order 6 or more. Login in now for details.
4,66 ±0,02 Acetate 20 °C Műanyag flakon 1 l 98192.290
Get a discount if you order 6 or more. Login in now for details.
5,00 ±0,02 Citrát 20 °C Műanyag flakon 1 l 32035.291
Get a discount if you order 6 or more. Login in now for details.
6,00 ±0,02 Citrát 20 °C Műanyag flakon 1 l 32036.294
Get a discount if you order 6 or more. Login in now for details.
6,88 ±0,02 Phosphate 20 °C Műanyag flakon 500 ml 83601.260
Get a discount if you order 6 or more. Login in now for details.
6,88 ±0,02 Phosphate 20 °C Műanyag flakon 1 l 83601.290
Get a discount if you order 6 or more. Login in now for details.
7,00 ±0,02 Phosphate 20 °C Műanyag flakon 500 ml 32096.267
Get a discount if you order 6 or more. Login in now for details.
7,00 ±0,02 Phosphate 20 °C Műanyag flakon 1 l 32096.291
Get a discount if you order 6 or more. Login in now for details.
7,00* ±0,02 Phosphate 20 °C Műanyag flakon 5 l 32096.360
Get a discount if you order 4 or more. Login in now for details.
7,00** ±0,02 Phosphate 20 °C Bag-in-box (Cubitainer) 5 l 32096.371
7,00 ±0,02 Phosphate 20 °C Bag-in-box (Cubitainer) 10 l 32096.400
7,00 (zöld színű) ±0,02 Phthalate-phosphate 20 °C Műanyag flakon 500 ml 32045.262
Get a discount if you order 6 or more. Login in now for details.
7,00 (zöld színű)*** ±0,02 Phthalate-phosphate 20 °C Adagoló flakonban 1 l 32045.290
7,00 (zöld színű) ±0,02 Phthalate-phosphate 20 °C Műanyag flakon 1 l 32045.295
Get a discount if you order 6 or more. Login in now for details.
7,00 (zöld színű) ±0,02 Phthalate-phosphate 20 °C Bag-in-box (Cubitainer) 5 l 32045.375
7,00 (green coloured) ±0,02 Phthalate-phosphate 20 °C Bag-in-box (Cubitainer) 10 l 32045.412
7,00 (green coloured) ±0,02 Phthalate-Phosphate 20 °C Bag-in-box (Cubitainer) 10 l 30926.412 Unavailable
8,00 ±0,02 Borate 20 °C Műanyag flakon 1 l 32038.291
Get a discount if you order 6 or more. Login in now for details.
9,00 ±0,02 Borate 20 °C Plastic bottle 500 ml 32039.261
Get a discount if you order 6 or more. Login in now for details.
9,00 ±0,02 Borate 20 °C Plastic bottle 1 l 32039.294
Get a discount if you order 6 or more. Login in now for details.
9,00 (kék színű) ±0,02 Borate 20 °C Műanyag flakon 500 ml 32046.265
Get a discount if you order 6 or more. Login in now for details.
9,00 (kék színű) ±0,02 Borate 20 °C Műanyag flakon 1 l 32046.298
Get a discount if you order 6 or more. Login in now for details.
9,00 (kék színű) ±0,02 Borate 20 °C Bag-in-box (Cubitainer) 5 l 32046.378
9,22 ±0,02 Borate 20 °C Műanyag flakon 500 ml 32097.261
Get a discount if you order 6 or more. Login in now for details.
9,22 ±0,02 Borate 20 °C Műanyag flakon 1 l 32097.290
Get a discount if you order 6 or more. Login in now for details.
10,00 ±0,02 Borate 20 °C Műanyag flakon 500 ml 32040.260
10,00 ±0,02 Borate 20 °C Műanyag flakon 1 l 32040.298
Get a discount if you order 6 or more. Login in now for details.
10.0 ±0,02 Borate 20 °C Bag-in-box (Cubitainer) 5 l 32040.378
10,00 (Víz teljes keménység) ±0,05 Ammonia 20 °C Műanyag flakon 500 ml 98213.260
Get a discount if you order 6 or more. Login in now for details.
10,00 (yellow) ±0,02 Borate 20 °C Plastic bottle 500 ml 85680.260
10,00 (yellow) ±0,02 Borate 20 °C Plastic bottle 1 l 85680.290
10,00 (yellow) ±0,02 Borate 20 °C Plastic bottle 1 l 85680.295
11,00 ±0,05 Phosphate 20 °C Műanyag flakon 1 l 32041.292
Get a discount if you order 6 or more. Login in now for details.
12,00 ±0,05 Phosphate 20 °C Műanyag flakon 1 l 32042.295
Get a discount if you order 6 or more. Login in now for details.
Pufferoldat készletek
pH-érték Szín Referencia hőmérséklet Csomag típusa M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
10,00/7,00/4,00 kék/zöld/piros 20 °C Műanyag flakon (3×100 ml) 1 83610.600
10,00/7,00/4,00 kék/zöld/piros 20 °C Műanyag flakon (3×250 ml) 1 83610.610
unavailable Ez a termék már nem elérhető. Valószínű, hogy vannak elérhető alternatívák ha rákeres az alább megadott VWR katalógus számra. Ha további segítségre lenne szüksége kérjük hívja vevőszolgálatunkat az (52) 521-130 telefonszámon.
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus oldal generálása
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógus szám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség