Szeretne újra bejelentkezni?
FONTOS! 2017. április 28-tól csak a keresztnév.vezetéknév@vwr.com e-mail címre küldött üzeneteket kapjuk meg! Részletekért kattintson IDE!
Flakonok, bőnyakú, 303-as sorozat, csavaros kupakkal
Supplier: KAUTEX TEXTRON
Atlátszó LDPE
Kiváló mintavételhez, tároláshoz és szállításhoz. Jól használható folyadékokhoz, krémszerű és szemcsés anyaghoz. A széles szájnak köszönhetően könnyen megtölthető és tisztítható. Térfogatbeosztással nem rendelkezik.
  • Jó kémiai ellenállóképesség
  • Szivárgásmentes zárás, masszív és sokoldalú felhasználás
  • Élettanilag ártalmatlan: alkalmas élelmiszerek csomagolására és tárolására
  Emlékezzen rám ezen az eszközön
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
Térfogat Csavarmenet Külső átmérő Magasság M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
50 ml 32 mm 39,0 mm 76,0 mm 50 215-9034
100 ml 32 mm 48,0 mm 93,5 mm 20 215-9035
200 ml 40 mm 59,0 mm 114,0 mm 10 215-9036
250 ml 40 mm 64,0 mm 120,0 mm 10 215-9037
300 ml 40 mm 67,5 mm 128,0 mm 10 215-9038
500 ml 50 mm 77,0 mm 154,0 mm 10 215-9039
750 ml 50 mm 88,0 mm 173,0 mm 5 215-9040
1000 ml 65 mm 95,0 mm 205,0 mm 4 215-9041
1500 ml 65 mm 108,0 mm 226,0 mm 4 215-9042
2000 ml 65 mm 120,0 mm 247,0 mm 1 215-3113
csavaros kupakok
Csavarmenet Flakonhoz M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
32 mm 50/100 ml 1 215-0919
40 mm 200/250/300 ml (303 Serie), 250/500 ml (310 Serie) ml 1 215-3542
50 mm 500/750 ml (303 Serie), 1000 ml (310 Serie) ml 1 215-3515
65 mm 1000/1500/2000 ml 1 215-3516
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus oldal generálása
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógus szám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség