Szeretne újra bejelentkezni?
FONTOS! 2017. április 28-tól csak a keresztnév.vezetéknév@vwr.com e-mail címre küldött üzeneteket kapjuk meg! Részletekért kattintson IDE!
Pufferoldatok, másodlagos standardok
Supplier: VWR Chemicals
  • A pH-értékek 25 °C-ra vonatkoznak, megfelelnek a DIN 17025 szabvány követelményeinek
  • Pontosság: ± 0,005 pH-egység
  • A pH-értékek teljesen mértékű, NIST szerinti visszavezethetősége
  • Az oldatokhoz részletes vizsgálati bizonyítványt mellékelünk
  • A pH hőmérséklet függése, a gyártási szám és a lejárati idő a címkén szerepel
  Emlékezzen rám ezen az eszközön
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
pH-érték pH accuracy Referencia hőmérséklet M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
1,679 ±0,010 25 °C 500 ml 84580.260
4,005 ±0,010 25 °C 500 ml 84582.260
6,865 ±0,010 25 °C 500 ml 84583.260
7,413 ±0,010 25 °C 500 ml 84584.260
9,18 ±0,010 25 °C 500 ml 84585.260
10,012 ±0,010 25 °C 500 ml 84586.260
12,454 ±0,050 25 °C 500 ml 84587.260
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus oldal generálása
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógus szám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség