Szeretne újra bejelentkezni?
FONTOS! 2017. április 28-tól csak a keresztnév.vezetéknév@vwr.com e-mail címre küldött üzeneteket kapjuk meg! Részletekért kattintson IDE!
LED illuminated table magnifier, VisoLux+
Supplier: Eschenbach
This magnifier offers bright and glare-free illumination provided by two SMD LEDs. An integrated preselectable orange filter can be used for a warm colour temperature.
  • Automatic light off after 30 minutes
  • Meniscus/aspheric lens for a larger viewing distance
  • Cera-tec® anti-scratch hard coating: Reliability, comfort and relaxed vision
Delivery information: Supplied with a hard foam case and three AA batteries.
  Emlékezzen rám ezen az eszközön
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
Nagyítás Szélesség × mélység M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
100×75 mm 1 630-2181
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus oldal generálása
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógus szám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség