Szeretne újra bejelentkezni?
FONTOS! 2017. április 28-tól csak a keresztnév.vezetéknév@vwr.com e-mail címre küldött üzeneteket kapjuk meg! Részletekért kattintson IDE!
Multi-use USB data loggers, EBI300, EBI300 TE, EBI300 TH
Supplier: Ebro
These easy to use data loggers with USB connection monitor the temperature and/or the humidity during transport and storage of sensitive goods like medicine, food, serums etc. They don't need any interfcace for programming or read- out. An automatic PDF report can be generated without any software.These range of data loggers is related to Related to HACCP/IFS issues or other perishable goods. These temperature loggers with USB connection need no interface for programming or read-out. An automatic PDF report can be generated without any software.
  • USB-plug, no software required
  • Automatic PDF-reports
  • Indication of alarm status via flashing LED red
  • Measurement modes: Endless measurement, Start / Stop, measurement until end of memory, start with key press
  • Sample rate: 1 minute … 24 hours
The loggers can be programmed via the free-of-charge tool on the website www.ebi300.com. All you need to program the logger and evaluate the data is a PC with internet access and a PDF reader. The housing is robust and water-proof (IP 65).
Conform with FDA 21 CFR Part 11, DIN EN 12830 and ATP
Delivery information: Supplied with a two year life battery. Calibration certificate included.
  Emlékezzen rám ezen az eszközön
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
Leírás Tartomány Pontosság Felbontás Memória Szél. × mélys. × mag. M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
EBI300 adatgyűjtő Temp : − 30...+ 70 °C ±0,5 (–20…40)
egyébként ±0,8 °C
0,1 °C 40000 values 80×33×14 mm 1 620-1815
Multi-use USB temperature with external temperature probe, EBI300 TE all'interno: − 30...+ 70 °C
all'esterno: − 30...+ 75 °C
- 0,1 °C 40000 values 129×33×14 mm 1 620-2366
Multi-use USB data logger, with external humidity and temperature probe, EBI300 TH Temp : − 30...+ 70 °C
Humidity: ± 3 % between 10 % r...90 rH and 5 % for the remaining measurement range
- Temp: 0,1 °C
Humidity: 0,1 rH
40000 values 91×33×14 mm 1 620-2365
Probe
Leírás M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
Külső érzékelő, TPC 300, EBI 300-hoz 1 620-1860
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus oldal generálása
SPECIFICATIONS
Típus EBI 300 EBI 300 TE EBI 300 TH
Riasztás 2 limits
Érzékelő NTC NTC, stainless steel, L×Ø: 50×4 mm, pointed
Cable: 1 m - PTFE, waterproof, oilproof, food safe
Capacitive
Elemek Lithium button cell (CR 2450), 3 V( lifetime: ~2 years)
Kijelző Value, MIN / MAX, until end of memory, alarm on/off
Késleltetés 72 h
Védelmi osztály IP 65 IP 66
Pontosság ± 0,5 °C (− 20… +40 °C )
± 0,8 °C for the remaining measurement range
Internal and external: ± 0,5 °C (− 20… +40 °C )
Internal and external:± 0,8 °C for the remaining measurement range
Internal: ± 0,5 °C (− 20… +40 °C )
Internal: ± 0,8 °C for the remaining measurement range
External: ± 0,5 °C (− 20… +40 °C )
External: ±1,0 for the remaining measurement range
ACCESSORIES
Többet mutat / Kevesebbet mutat
Accessories
Leírás M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
Fali tartó 1 620-1859
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus oldal generálása
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógus szám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség