Szeretne újra bejelentkezni?
FONTOS! 2017. április 28-tól csak a keresztnév.vezetéknév@vwr.com e-mail címre küldött üzeneteket kapjuk meg! Részletekért kattintson IDE!
Compact temperature and humidity logger
Supplier: ROTRONIC INSTRUMENTS (UK) LTD
This compact logger with high level of IP protection provides a large storage capacity and maximum/minimum/average statistical function. Internal humidity sensor and NTC temperature sensor
  • High accuracy
  • Clear LCD display with visual alerts
  • HW4-lite PC software for programming and analysing
IP67 rated enclosure. Conformity to FDA CFR 21 Part 11 /GAMP 5.
Delivery information: Set includes CR2 long life battery, function and calibration certificate and HW4-lite software key code.
  Emlékezzen rám ezen az eszközön
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
Tartomány Pontosság Memória Szél. × mélys. × mag. Tömeg M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
–20…+70 °C; 0 - 100 % RH ±0,3 °C; ±3,0 % RH 2×16 000 values 90×60×23 mm 85 g 1 620-2364
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus oldal generálása
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógus szám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség