Szeretne újra bejelentkezni?
Sűrűségmérő, digitális, hordozható, Densito 30PX
Gyártó: Mettler-Toledo
A folyadékok sűrűségének maghatározására alkalmas műszer oszcillációs elven működik. Kezelése egyszerű: a felszívócsövet a folyadékba merítve és a pumpa gombját lenyomva a folyadék a mérőtérbe jut. A végeredmény néhány másodperc múlva közvetlenül a kívánt mértékegységben (fajsúly, °API, Brix %, kénsav %, alkohol%, °Baumé) olvasható le.
  • A műszer könnyű mintavételt tesz lehetővé, az eredmény néhány másodpercen belül leolvasható
  • Sokféle mértékegység, például sűrűség és fajlagos sűrűség (hőmérséklet korrekcióval), Brix % stb. választható
  • A készülék 1100 mérési adat tárolására elegendő memóriával készül
  • Az adatok továbbítása nyomtatóra vagy számítógépre beépített infravörös adatátvitellel lehetséges
  • A háttérvilágítással rendelkező, pontmátrix kijelzőn jól olvasható módon az eredmények mellett megjelenik a dátum és az idő is
A mintavételi sebesség, az adott mintat tulajdonságának megfelelően állítható be: viszkózus minták esetében (a buborék képződés elkerülésére) alacsony, illetve a cella öblítéséhez nagy felszívási sebesség szükséges.
Nagy viszkozitású mintáknál külső fecskendő is használható. A műszer sokoldalúsága következtében a legváltozatosabb minták vizsgálhatók.
A Densito pontosan méri a minta hőmérsékletét, és beállítható minden mérés előtt a hőmérséklet korrekciós tényező. Tárolható 1100 eredmény, továbbá minta azonosítók, hőmérsékletek és/vagy hőmérséklet korrekciós tényezők, és a beépített infravörös adatátvitel segítségével nyomtatóra vagy számítógépre továbbíthatók.
Szállítási információk: Hordtáskával, alkalmazást segítő CD-vel, elemekkel és standard oldatokkal együtt szállítjuk.
  Remember me on this device
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
Leírás Típus Tartomány M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
Densito 30PX Densito 30PX 0,0000 - 2,0000 g/cm³ 1 614-1595
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus oldal generálása
SPECIFIKÁCIÓK
Hőmérséklet tartomány, °C 5...40
Felbontás, g/cm³ 0.0001
Hőmérséklet felbontás, °C 0.1
Hőmérséklet felbontás 0,1 °C
Memória 1100 values
Tömeg 360 g
Pontosság ±0,001 g/cm³
Pontosság, g/cm³ ± 0,001
Csatlakozások Infravörös kapcsolat nyomtatóhoz vagy számítógéphez
Mérési tartomány, g/cm³ 0...2
ACCESSORIES
Többet mutat / Kevesebbet mutat
Accessories
Leírás M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
Water density standard, 0,998 g/cm³, certified at 20 °C, uncertainty (typically) 0,001 g/cm³, 3 ml sachets 10 614-1802
Mintavételi cső alátét lemezzel 1 614-1593
Adapter külső fecskendőhöz 1 614-1592
Szivattyú a minta felszívására 1 614-1594
RS232 DB9M infravörös adapter 1 635-0117
Protective cover 1 614-0236
Software, LabX® direct density and refractometry system for downloading data to PC 1 METT51324103
Fixing screw for sample tube 1 METT51324404
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus oldal generálása
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség