Szeretne újra bejelentkezni?
FONTOS! 2017. április 28-tól csak a keresztnév.vezetéknév@vwr.com e-mail címre küldött üzeneteket kapjuk meg! Részletekért kattintson IDE!
Egycsatornás mechanikus pipetták, állítható térfogat, Ergonomic High-Performance (EHP)
Gyártó: VWR Collection
A VWR új ergonomikus, nagy teljesítményű pipettái megbízható pontosságot és ismétlőképességet nyújtanak. A továbbfejlesztett ergonomikus funkciók hosszú ideig tartó használat közben is kényelmes pipettázást garantálnak.
  • Jelentős mértékben csökkentett dugattyú nyomóerő
  • Egyszerű térfogat beállítás térfogatzárral
  • Kiemelkedő pontosság és ismétlőképesség kritikus alkalmazásokhoz
  • A keskeny szárnak és az állítható Easy Grip hegyledobónak köszönhetően bármilyen pipettaheggyel használható
  • Nagyobb felületű ujjtámasz a kényelmes pipettázás érdekében
  • Teljesen autoklávozható
  Remember me on this device
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
Térfogat Pontosság Ismételhetőség M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
0,2 - 2 µl ±12,0 - ±1,5 % <6,0 - <0,7 % 1 613-5258
0,5 - 10 µl ±1,2 - ±0,6 % <2,8 - <0,4 % 1 613-5259
2 - 20 µl ±1,0 - ±0,6 % <1,5 - <0,3 % 1 613-5260
5 - 50 µl ±0,9 - ±0,6 % <2,0 - <0,4 % 1 613-5261
10 - 100 µl ±0,6 - ±0,5 % <0,8 - <0,2 % 1 613-5262
20 - 200 µl ±2,5 - ±0,5 % <0,6 - <0,2 % 1 613-5263
50 - 250 µl ±1,0 - ±0,6 % <0,4 - <0,3 % 1 613-5264
100 - 1000 µl ±0,9 - ±0,6 % <0,4 - <0,15 % 1 613-5265
1000 - 5000 µl ±0,6 - ±0,5 % <0,25 - <0,15 % 1 613-5266
1000 - 10000 µl ±2,5 - ±0,5 % <0,6 - <0,2 % 1 613-5267
Induló készletek
Leírás M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
VWR EHP 3 Pack, incl. 3 pipettes (2 - 20 / 20 - 200 / 100 - 1000 µl) and 4 pipette linear stand 1 613-5465
VWR EHP 4 Pack, incl. 4 pipettes (0,5 - 10 /2 - 20 / 20 - 200 / 100 - 1000 µl) and 4 pipette linear stand 1 613-5462
3. induló készlet 3 db egycsatornás pipetta, hegyledobóval (0,5 - 10 µl / 10 - 100 µl / 100 - 1000 µl) 1 613-5280 Unavailable
VWR EHP 3 Pack, incl. 3 pipettes (0,5 - 10 / 10 - 100 / 100 - 1000 µl) and 4 pipette linear stand 1 613-5466
unavailable Ez a termék már nem elérhető. Valószínű, hogy vannak elérhető alternatívák ha rákeres az alább megadott VWR katalógus számra. Ha további segítségre lenne szüksége kérjük hívja vevőszolgálatunkat az (52) 521-130 telefonszámon.
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus oldal generálása
ACCESSORIES
Többet mutat / Kevesebbet mutat
Accessories
Leírás M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
Linear stand for four pipettes 1 613-5471
Multiple stand for up to eight pipettes 1 613-5472
Rotating stand for up to six pipettes (only single channel, volumes 2 - 1000 μl (EHP and Standard Line)) 1 613-5473
Szűrőbetét 5 és 10 ml-es pipettákhoz 1 613-5191
Polcra szerelhető tartó 3 db pipettához 1 613-0090
Soros állvány 6 db pipettához 1 613-0086
Kör alakú állvány 6 db pipettához 1 613-0085
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus oldal generálása
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógus szám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség