Szeretne újra bejelentkezni?
FONTOS! 2017. április 28-tól csak a keresztnév.vezetéknév@vwr.com e-mail címre küldött üzeneteket kapjuk meg! Részletekért kattintson IDE!
Rezgéscsillapító kőlap
Supplier: VWR Collection
Polírozott gránit
A négy rezgéscsillapító láb csökkenti a külső rezgéseket, ezért a gránitlap nemcsak nagy pontosságú tömegmérésre, hanem mikroszkópokhoz és más hasonló kényes műszerekhez is alkalmas.
  Remember me on this device
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
Leírás Szél. × mélys. × mag. Tömeg M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
Rezgéscsillapító polírozott gránitlap 560×450×65 mm 44 kg 1 611-2536
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus oldal generálása
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógus szám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség