Szeretne újra bejelentkezni?
Ultramélyhűtők, álló kivitel, −86 °C
Gyártó: VWR Collection
Könnyen kezelhető ultramélyhűtő, amely kifejezetten a minták védelmére lett tervezve. Minden álló kivitelű ultramélyhűtő rendelkezik egy kényelmes, szemmagasságban elhelyezett szabályozó és ellenőrző rendszerrel.
  • Vastag, hidegen hengerelt acéllemez készülékház lepattogzással és rozsdával szemben ellenálló porfesték bevonat
  • A négy belső ajtó csökkenti a hideg levegő kiáramlását, és az ajtónyitás után javítja a hőmérséklet gyors visszaállását
  • Szigetelés: Nagy sűrűségű, HFC-fújt poliuretánhab (127 mm)
  • Masszív, rozsdamentes acél polcrendszer ((25 mm-ként állítható, maximális teherbírása 45,4 kg)
  • A tömítések maximális szigetelést biztosítanak és megakadályozzák a zúzmaraképződést
  • Egykezes használat, ergonomikus, lakattal zárható ajtókilincs beépített, kulcsos zárral
  • A készülék mozgatására 5 cm átmérőjű, fékezhető görgők szolgálnak
  • A nagy fényerejű, könnyen leolvasható hőmérséklet kijelző a tényleges és (opcionálisan) a minta hőmérsékletét mutatja
  • Hűtőközeg: Az első fokozatban R-404a; a második fokozatban R-290. R508-b
  • Információs vezérlő az egyszerű szabályozás és monitorozás érdekében
  • RS485 interfész
  • Opcionálisan hőmérséklet regisztráló (7 napos) és adatgyűjtő csatlakoztatható
Hőmérséklet tartomány: −50 és −86 °C között
Tanúsítványok: UL, cUL, CE tanúsítványokkal rendelkezik.
  Remember me on this device
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
Típus M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
Ultramélyhűtő, 368 l 1 471-1140
Ulramélyhűtő, 490 l 1 471-1141
Ultramélyhűtő, 650 l 1 471-1142
Ultramélyhűtő, 793 l 1 471-1143
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus oldal generálása
SPECIFIKÁCIÓK
Típus 471-1140 471-1141 471-1142 471-1143
Térfogat, l 368 490 650 793
Hőmérséklet, °C −50...−86
Kijelző Digitális
Leolvasztás Manuális
Riasztás Hangjelzéses és vizuális
Polc / fiók 3 polc/4 fiók
Ajtó(k) 1 külső (jobbra nyíló) / 4 belső
Ajtózár Igen
Anyag Belső: galvanizált
Külső: porfestésű, hidegen hengerelt acél
Specifikációk 2" doboz esetén a tárolókapacitás: 240
3" doboz esetén a tárolókapacitás: 144
Mintatartó üveg esetén a tárolókapacitás: 24000
2" doboz esetén a tárolókapacitás: 320
3" doboz esetén a tárolókapacitás: 192
Mintatartó üveg esetén a tárolókapacitás: 32000
2" doboz esetén a tárolókapacitás: 400
3" doboz esetén a tárolókapacitás: 240
Mintatartó üveg esetén a tárolókapacitás: 40000
2" doboz esetén a tárolókapacitás: 600
3" doboz esetén a tárolókapacitás: 360
Mintatartó üveg esetén a tárolókapacitás: 60000
Csatlakozó portok 2
Belső szélesség × mélység × magasság, mm 572×492×1308 572×645×1308 762×645×1308 914×673×1308
Külső szélesség × mélység × magasság, mm 912×802×1978 912×988×1978 1102×988×1978 1255×987×1978
Tömeg, kg 313 358 390 445
Noise level 59 dB(A)
Elektromos 230 V, 50 Hz, 3450 W
ACCESSORIES
Többet mutat / Kevesebbet mutat
Accessories
Leírás M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
CO2 backup system for ULT VWR freezers 1 471-1144
LN2 backup system for ULT VWR freezers 1 471-1145
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus oldal generálása
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség