Szeretne újra bejelentkezni?
Izzítótégelyek
Gyártó: VWR Collection
Kivül, belül mázas porcelán, a külső alj mázatlan
  • Maximum 1000 °C hőmérsékletig használhatók
A fedők külön rendelhetők.
Tanúsítványok: Megfelelnek a DIN 12904 szabványnak
  Remember me on this device
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
Típus Térfogat Átmérő × magasság M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
Alacsony forma 5 ml 30×19 mm 5 459-0194
Alacsony forma 10 ml 35×22 mm 5 459-0195
Alacsony forma 17 ml 40×25 mm 5 459-0196
Alacsony forma 21 ml 45×28 mm 5 459-0197
Alacsony forma 34 ml 50×32 mm 5 459-0198
Alacsony forma 62 ml 60×38 mm 5 459-0199
Alacsony forma 91 ml 70×44 mm 5 459-0200
Közepes forma 10 ml 30×25 mm 5 459-0201
Közepes forma 12 ml 35×28 mm 5 459-0202
Közepes forma 20 ml 40×32 mm 5 459-0203
Közepes forma 30 ml 45×36 mm 5 459-0204
Közepes forma 45 ml 50×40 mm 5 459-0205
Közepes forma 80 ml 60×48 mm 5 459-0206
Közepes forma 120 ml 70×56 mm 5 459-0207
Közepes forma 200 ml 80×62 mm 5 459-0208
Magas forma 15 ml 30×38 mm 5 459-0209
Magas forma 26 ml 35×44 mm 5 459-0210
Magas forma 35 ml 40×50 mm 5 459-0211
Magas forma 50 ml 45×56 mm 5 459-0212
Magas forma 72 ml 50×62 mm 5 459-0213
Magas forma 130 ml 60×75 mm 5 459-0214
Fedők a tégelyekhez
Átmérő M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
30 mm 5 459-0215
35 mm 5 459-0216
40 mm 5 459-0217
45 mm 5 459-0218
50 mm 5 459-0219
60 mm 5 459-0220
70 mm 5 459-0221
80 mm 5 459-0222
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus oldal generálása
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség