Szeretne újra bejelentkezni?
FONTOS! 2017. április 28-tól csak a keresztnév.vezetéknév@vwr.com e-mail címre küldött üzeneteket kapjuk meg! Részletekért kattintson IDE!
Pálcás keverők
Supplier: VELP Scientifica
Fejlett biztonsági rendszerrel ellátott, elektronikus beállítású, többféle típusú pálcás keverő.
ES kompakt kialakítású pálcás keverő, közepes és alacsony viszkozítású folyadék keveréséhez (legfeljebb 1000 mPas viszkozitás). Alkalmas 15 liter folyadékhoz, 50 - 1300 ford./perc sebesség tartományban. A készüléket túlmelegedés ellen biztonsági rendszer védi.
A LS pálcás keverő legfeljebb 25 liter, közepes-kis (max. 25000 mPas) viszkozitású folyadék keveréséhez használható, 50 - 2000 fordulat/perc sebesség tartományban. A készülék folyamatos üzemre alkalmas.
A robosztus PW pálcás keverők nagy (legfeljebb 100000 mPas) viszkozitású olyadék keveréséhez ajánlott. Alkalmas 70 liter térfogatig, 20 - 1200 ford./perc sebesség tartományban. A keverő folyamatosan működtethető.
A DLS pálcás keverő robosztus felépítésű, közepes (legfeljebb 25000 mPas) viszkozitású folyadék keveréséhez javasolt. Fordulatszám beállítás 50 - 2000 fordulat/perc tartományban. Biztonsági rendszer védi a motort a hibás működéséből vagy a keverőszár megakadásából eredő túlterheléstől.
Az LH és DLH típusok nagy forgatónyomatéka alkalmas nagy viszkozitású (legfeljebb 50000 mPas) folyadékok keveréséhez. Fordulatszám beállítás 50 és 2000 fordulat/perc között. Biztonsági rendszer védi a motort a hibás működéséből vagy a keverőszár megakadásából eredő túlterheléstől.
  • Kompakt kialakítású, ergonómikus, egyszerűen használható, könnyű, megbízható és csendes készülékek
  • A fokozatos indítás megakadályozza a folyadék kiloccsanását
  • A mikroprocesszorral vezérelt motor állandó sebességű, még változó viszkozitású folyadék esetén is (kivéve az ES típusokat)
  • A BS, PW, DLS, LH és DLH típusok kulcs nélküli biztonsági tokmánnyal rendelkeznek, balesetveszély nélkül használhatók
  • A DLS és DLH típusoknál két digitális kijelző mutatja egyidejűleg az aktuális és a beállított fordulatszámot
Rendelési információk: Keverőszárak nélkül szállítjuk, ezeket külön szükséges megrendelni.
  Emlékezzen rám ezen az eszközön
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
Leírás M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
ES pálcás keverő 1 441-0347
LS pálcás keverő 1 441-0346
LS overhead stirrer package, includes support rod and base, double clamp and stirring shaft with propeller 1 VELPSA201A0151
PW pálcás keverő 1 441-0345
DLS digitális pálcás keverő 1 441-0348
DLS digital overhead stirrer package, includes support rod and base, double clamp and stirring shaft with propeller 1 KIT 441-0413
LH pálcás keverő 1 441-0349
DLH digitális pálcás keverő 1 441-0350
Keverőszárak
Leírás Keverőátmérő Szárátmérő Szárhossz M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
Fix lapátos keverőszár, közepes/gyors keveréshez, szilárd anyagok oldásához (axiális áramlás) 50 mm 7 mm 400 mm 1 441-0126
Horgony keverőszár, közepes/lassú keveréshez (tangenciális áramlás) 45 mm 8 mm 450 mm 1 441-0118
Kétágú, kilendülő lapátos keverőszár, szűknyakú edényekben végzett keveréshez, (axiális áramlás) 93 mm 7 mm 400 mm 1 441-0119
Kettősdió - - - 1 441-0109
Kilendülő lapátos keverőszár, szűknyakú edényekben végzett keveréshez, (axiális áramlás) 60 mm 7 mm 400 mm 1 441-0115
Lapátos keverőszár, közepes/lassú keveréshez (tangenciális áramlás) 69 mm 7 mm 450 mm 1 441-0125
Propeller keverőszár, közepes/gyors keveréshez (axiális áramlás) 60 mm 7 mm 400 mm 1 441-0116
Szorító - - - 1 441-0110
Tartóállvány - - - 1 441-0108
Turbina keverőszár, közepes/gyors keveréshez, szilárd anyagok oldásához (tangenciális áramlás) 49 mm 7 mm 450 mm 1 441-0117
Turbó propeller keverőszár, közepes/gyors keveréshez, szilárd anyagok oldásához (axiális áramlás) 46 mm 7 mm 450 mm 1 441-0120
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus oldal generálása
SPECIFICATIONS
Típus ES LS PW DLS LH DLH
Maximális viszkozitás, mPas 1000 25000 100000 25000 50000
Fordulatszám, ford./perc 50 - 1300 50 - 2000 20 - 1200 50 - 2000
Max. nyomaték a tokmánynál, Ncm 15 40 120 40 80
Szélesség × mélység × magasság, mm 80×200×160 80×196×215 80×196×230 80×196×215 80×196×230
Tömeg, kg 1,3 2,3 2,9 2,5 2,9 3,0
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógus szám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség