Szeretne újra bejelentkezni?
FONTOS! 2017. április 28-tól csak a keresztnév.vezetéknév@vwr.com e-mail címre küldött üzeneteket kapjuk meg! Részletekért kattintson IDE!
Vízmintavevő flakonok
Supplier: VWR Collection
PET természetes élelmiszer minőségű, PP kupakkal
  • Besugárzott - steril
  • A különböző színű kupakoknak köszönhetően a tesztek könnyen azonosíthatók
  • Biztonsági zárószalagok a mintavételi integritás fenntartása érdekében
  • Teljes visszavezethetőség, a gyártási szám és az egyes palack azonosító száma is megtalálható minden címkén
  • Teljesen újrahasznosítható
  • Kupak átmérő: 32 mm
Könnyű, tartós flakonok. A kupakok úgy tervezték, hogy megvédje a nyakrészt a szennyeződéstől. Elérhetők adagolásra alkalmas, valamint adagolásra nem alkalmas flakonok is. Szögletes kialakítású flakonok a korlátozott helyen történő jobb tárolás érdekében.
Kék kupak: természetes, nem klórozott vízhez, hozzáadott nátrium-tioszulfát nélkül
Piros kupak: klórozott vízhez, 20 mg/l hozzáadott nátrium-tioszulfáttal
Fehér kupak: klórozott vízhez, 120 mg/l hozzáadott nátrium-tioszulfáttal
  Remember me on this device
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
Térfogat Koncentráció Szél. × mélys. × mag. Kupakszín Csomagolás M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
500 ml Nátrium-tioszulfát nélkül 70×70×192 mm kék Individually wrapped 100 331-0286
500 ml Nátrium-tioszulfát nélkül 70×70×192 mm kék Bulk 108 331-0278
500 ml Nátrium-tioszulfát (20 mg/liter) 70×70×192 mm piros Individually wrapped 100 331-0287
500 ml Nátrium-tioszulfát (20 mg/liter) 70×70×192 mm piros Bulk 108 331-0280
500 ml Nátrium-tioszulfát (120 mg/liter) 70×70×192 mm világoskék Individually wrapped 100 331-0288
500 ml Nátrium-tioszulfát (120 mg/liter) 70×70×192 mm világoskék Bulk 108 331-0282
1000 ml Nátrium-tioszulfát nélkül 89×89×222 mm kék Bulk 70 331-0279
1000 ml Nátrium-tioszulfát (20 mg/liter) 89×89×222 mm piros Bulk 70 331-0281
1000 ml Nátrium-tioszulfát (120 mg/liter) 89×89×222 mm világoskék Bulk 70 331-0283
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus oldal generálása
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógus szám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség