Szeretne újra bejelentkezni?
FONTOS! 2017. április 28-tól csak a keresztnév.vezetéknév@vwr.com e-mail címre küldött üzeneteket kapjuk meg! Részletekért kattintson IDE!
PARAFILM® M zárófóliák
Supplier: Brand
Univerzális, áttetsző, nagyon rugalmas fólia, amely alkalmas edények légmentes és nedvességálló lezárására, illetve más egyéb felhasználásra. A film 200 %-ig nyújtható és tökéletes lezárást biztosít még a szabálytalan alakokon és felszíneken is.
  • 48 órán keresztül ellenáll poláros anyagoknak, mint például sóoldatoknak, szervetlen savaknak és lúgoldatoknak
  • −45 és +50 °C közötti hőmérsékleten alkalmazható (olvadáspont körülbelül 60 °C)
Gas permeability in 24 hours at 23 °C and 50% relative humidity:
O2 (oxygen): ≤ 350 cm³/m²
N2 (nitrogen): ≤ 105 cm³/m²
CO2 (carbon dioxide): ≤ 1100 cm³/m²
Water vapor permeability in 24 hours at 37 °C and 90% relative humidity: 0,8 g/m²
  Remember me on this device
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
Hossz Szélesség M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
75 m 50 mm 1 291-1214
75 m 100 mm 1 291-1212
38 m 100 mm 1 291-1213
15 m 500 mm 1 291-1211 Unavailable
unavailable Ez a termék már nem elérhető. Valószínű, hogy vannak elérhető alternatívák ha rákeres az alább megadott VWR katalógus számra. Ha további segítségre lenne szüksége kérjük hívja vevőszolgálatunkat az (52) 521-130 telefonszámon.
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus oldal generálása
ACCESSORIES
Többet mutat / Kevesebbet mutat
Accessories
Leírás Szín M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
Adagoló Parafilm® M zárófóliához átlátszó 1 631-0726
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus oldal generálása
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógus szám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség