Szeretne újra bejelentkezni?
Folyadékballonok, szűknyakú, gömbölyű, csavaros kupakokkal
Gyártó: VWR Collection
Áttetsző LDPE, HDPE vagy PP, lila csavaros kupakkal. Alkalmas oldatok és tápfolyadékok tárolására és adagolására. A gömbölyű alaplapú folyadékballon erős fogantyúval van ellátva. Térfogatbeosztással rendelkezik a kiöntött térfogat pontos meghatározása érdekében.
LDPE folyadékballon
alkalmazásoknál történő használata, mivel jó vegyszerállóség jellemzi (például széles körben használják a szemészeti termékek esetében szemcsepegtetővel együtt Ideális választás a nagy tisztaságú , orrspray-ként, stb.).
+80 °C és −80 °C közötti hőmérséklet tartományban használható, a gyanta hideg tárolására
Ellenáll a fizikai behatásoknak (nem tör össze, ha véletlenül leesik, még olyan hőmérsékletű helyen sem, ahol esetleg a PP folyadékballonok eltörnének a hideg következtében)
Széles körben használják a gyógyszeriparban
HDPE folyadékballonok
Az egyszerhasználatos, nagy sűrűségű polietilén (HDPE) folyadékballon ideális steril folyadékok és gyógyszerripari/biotechnológiai reagensek tárolására és szállítására.
+120 °C és -80 °C közötti hőmérséklet tartományban használható, alkalmas hideg tárolásra (−80 °C-ig)
Ellenáll a fizikai behatásoknak még hideg környezetben is
Magas kémiai ellenálló képessége révén ideális hosszútávú tárolásra
Széles körben használják az élelmiszer- és tejiparban
Steril változatban is elérhető a tisztaságot megkövetelő alkalmazásokhoz
PP folyadékballonok
Ideális steril víz tárolására, a polipropilén (PP) folyadékballon többször használható és autoklávozható, ezáltal biztosított a sterilítás.
Kiváló vegyszerálló tulajdonság
0 és 135 °C közötti hőmérséklet tartományban használható
Autoklávozható
Megjegyzés: A polipropilén folyadékballonok autoklávozhatók. Autoklávozás előtt mindig távolítsa el a kupakot. Az LDPE és a HDPE anyagból készülő folyadékballonok nem autoklávozhatók.
Tanúsítványok: Megfelel az US FDA 21 CFR, U SP Class VI szabványnak
  Remember me on this device
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
LDPE folyadékballonok
Térfogat Típus Nyak belső Ø Csavarmenet M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
10 l nem steril 65 mm 83 mm 1 216-1704
15 l Non sterile 65 mm 83 mm 1 216-1918
20 l nem steril 65 mm 83 mm 1 216-1706
25 l Non sterile 65 mm 83 mm 1 216-1908
50 l nem steril 65 mm 83 mm 1 216-1738
HDPE folyadékballonok
Térfogat Típus Nyak belső Ø Csavarmenet M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
10 l nem steril 65 mm 83 mm 1 216-1736
20 l nem steril 65 mm 83 mm 1 216-1737
20 l steril 65 mm 83 mm 1 216-1729
PP folyadékballonok
Térfogat Típus Nyak belső Ø Csavarmenet M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
10 l nem steril 65 mm 83 mm 1 216-1703
20 l nem steril 65 mm 83 mm 1 216-1701
50 l nem steril 65 mm 83 mm 1 216-1702
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus oldal generálása
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség