Szeretne újra bejelentkezni?
FONTOS! 2017. április 28-tól csak a keresztnév.vezetéknév@vwr.com e-mail címre küldött üzeneteket kapjuk meg! Részletekért kattintson IDE!
Gloves, Microflex® 93-823
Supplier: Ansell
Nitrile, non sterile, powder-free, textured fingertips
These disposable gloves made of nitrile provide chemical and liquid protection. The most advanced glove in type I and IV allergy prevention, the Microflex 93-823 has been clinically proven to decrease redness and itchiness associated with contact dermatitis. Engineered without the use of chemical additives (including accelerators) that are known skin irritants, the Microflex 93-823 is safe for those with sensitive skin or prone to allergic reactions. Ideal for use in analytical testing/measurements, assembly and inspection, biotechnologies, cleaning, janitorial and maintenance work, laboratory analysis, pharmaceutical production and light duty assembly.
  • Decreases skin irritation potential in sensitive hands
  • Textured fingertips and a reduced amount of surfactant used to produce the glove results in a secure and confident grip for handling objects
  • Increased sensitivity due to the thin polymer design
  • Ultra-soft materials provide comfort and exceptional fit for long wear periods
EN 374; Cat. III; AQL 1,5
  Remember me on this device
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
Méret Szín Hossz Csomagolás M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
5,5 - 6 kék 240 mm 100/box 100 112-4321
6,5 - 7 kék 240 mm 100/box 100 112-4322
7,5 - 8 kék 240 mm 100/box 100 112-4323
8,5 - 9 kék 240 mm 100/box 100 112-4324
9,5 - 10 kék 240 mm 100/box 100 112-4325
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus oldal generálása
SPECIFICATIONS
Típus 93-823
Mindkét kézen viselhető/Kézspecifikus Mindkét kézen viselhető
Egyszerhasználatos/Többszörhasználatos Egyszerhasználatos
Púderezett/Púdermentes Púdermentes
Felületi kiképzés Textured fingertips
Kézelő típusa Biztonsági
Ujjrész vastagsága 0,10 mm
Tenyérrész vastagsága 0,06 mm
EN előírás EN 374
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógus szám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség