Szeretne újra bejelentkezni?
Szűrőbetétes pipettahegyek
Supplier: VWR Collection
A pipettahegyek jó minőségű, új, orvosi tisztaságú polipropilénből készülnek. A kiváló öntőformák segítségével készített hegyek a legigényesebb laboratóriumi munkákhoz is használhatók. A steril hegyek endotoxin (pirogén) mentesek, amelyek megfelelnek az USP szabványok előírásainak. Az alapanyag fém szennyezőit is folyamatosan ellenőrzik. Az egyes gyártási tételek vizsgálati eredményeit és gyártási számát tartalmazó tanúsítványok kérésre elérhetők.
  • A széles tömítés garantálja, hogy a hegyek régi és új pipettákhoz egyaránt jól illeszkednek és szivárgásmentesen tömítenek
  • A pipettahegyek garantáltan kimutatható DNS, DNáz, RNáz, endotoxin és nehézfém mentesek
  Emlékezzen rám ezen az eszközön
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
We are currently unable to calculate your contract price for this item. List price is being displayed temporarily. When your order is processed, you will be invoiced at your contract price even though list price is displayed now
Ömlesztett kiszerelés
Hegy típusa Térfogat Steril Hossz Kompatibilitás Csomagolás M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
UltraFine™, extra hosszú 0,1 - 10 µl - 38,10 mm AF1 Ömlesztett 1.000 732-0565
UltraFine™, beosztással 0,1 - 10 µl - 31,42 mm AF1 Ömlesztett 1.000 732-0561
Bevel Point™, beosztással 0,5 - 10 µl - 44,83 mm AF2 Ömlesztett 1.000 732-0517
Bevel Point™ 1 - 40 µl - 49,66 mm AF3 Ömlesztett 1.000 732-0526
Bevel Point™ 1 - 50 µl - 49,66 mm AF4 Ömlesztett 1.000 732-0567
Bevel Point™ 1 - 100 µl - 49,66 mm AF5 Ömlesztett 1.000 732-0521
Bevel Point™ 1 - 160 µl - 49,66 mm AF6 Ömlesztett 1.000 732-0571
Bevel Point™, széles kifolyó nyílással 1 - 200 µl - 49,66 mm AF7 Ömlesztett 1.000 732-0558
UltraFine™ 1 - 200 µl - 52,07 mm AF7 Ömlesztett 1.000 732-0539
Bevel Point™ 1 - 300 µl - 52,07 mm AF8 Ömlesztett 1.000 732-0535
UltraFine™ 100 - 1000 µl - 88,90 mm AF9 Ömlesztett 1.000 732-0532
Tartóban
Hegy típusa Térfogat Steril Hossz Kompatibilitás Csomagolás M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
UltraFine™, extra hosszú 0,1 - 10 µl - 38,10 mm AF1 10 tartó, 96 db/tartó 960 732-0542
UltraFine™, beosztással 0,1 - 10 µl - 31,42 mm AF1 12 tartó, 96 db/tartó 1.152 732-0515
Bevel Point™, beosztással 0,5 - 10 µl - 44,83 mm AF2 10 tartó, 96 db/tartó 960 732-0518
Bevel Point™ 1 - 40 µl - 49,66 mm AF3 10 tartó, 96 db/tartó 960 732-0527
Bevel Point™ 1 - 50 µl - 49,66 mm AF4 10 tartó, 96 db/tartó 960 732-0568
Bevel Point™ 1 - 100 µl - 49,66 mm AF5 10 tartó, 96 db/tartó 960 732-0522
Bevel Point™ 1 - 160 µl - 49,66 mm AF6 10 tartó, 96 db/tartó 960 732-0529
Bevel Point™, széles kifolyónyílással 1 - 200 µl - 49,66 mm AF7 10 tartó, 96 db/tartó 960 732-0559
UltraFine™ 1 - 200 µl - 52,07 mm AF7 10 tartó, 96 db/tartó 960 732-0540
Bevel Point™ 1 - 300 µl - 52,07 mm AF8 10 tartó, 96 db/tartó 960 732-0536
Rainin® LTS™ style, alacsony visszatartású 1 - 300 µl - 61 mm AF8 10 tartó, 96 db/tartó 960 732-2896
UltraFine™ 100 - 1000 µl - 88,90 mm AF9 6 tartó, 96 db/tartó 576 732-0533
Tartóban, steril
Hegy típusa Térfogat Steril Hossz Kompatibilitás Csomagolás M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
UltraFine™, extra hosszú 0,1 - 10 µl + 38,10 mm AF1 10 tartó, 96 db/tartó 960 732-0543
UltraFine™, beosztással 0,1 - 10 µl + 31,42 mm AF1 12 tartó, 96 db/tartó 1.152 732-0516
Rainin® LTS™ style 0,1 - 20 µl + 48,26 mm AF13 10 tartó, 96 db/tartó 960 732-0799
Micro 0,1 - 30 µl + 38,10 mm AF1 10 tartó, 96 db/tartó 960 732-1100
Bevel Point™, beosztással 0,5 - 10 µl + 44,83 mm AF2 10 tartó, 96 db/tartó 960 732-0519
UltraFine™, beosztással 0,5 - 10 µl + 49,66 mm AF16 10 tartó, 96 db/tartó 960 732-1101
Bevel Point™ 1 - 40 µl + 49,66 mm AF3 10 tartó, 96 db/tartó 960 732-0528
Bevel Point™ 1 - 40 µl + 49,66 mm AF3 5 tartó, 192 db/tartó 960 732-0525
Bevel Point™ 1 - 50 µl + 49,66 mm AF4 10 tartó, 96 db/tartó 960 732-0520
UltraFine™, FlexTop™, beosztással 1 - 50 µl + 49,66 mm AF4 10 tartó, 96 db/tartó 960 732-1105
Standard 1 - 100 µl + 49,66 mm AF5 10 tartó, 96 db/tartó 960 732-1103
Bevel Point™, beosztással 1 - 100 µl + 49,66 mm AF5 10 tartó, 96 db/tartó 960 732-1102
UltraFine™, extra hosszú 1 - 100 µl + 83,82 mm AF5 6 tartó, 96 db/tartó 576 732-1107
Bevel Point™ 1 - 100 µl + 49,66 mm AF5 10 tartó, 96 db/tartó 960 732-0523
Bevel Point™ 1 - 160 µl + 49,66 mm AF6 5 tartó, 192 db/tartó 960 732-0573
Bevel Point™ 1 - 160 µl + 49,66 mm AF6 10 tartó, 96 db/tartó 960 732-0530
Rainin® LTS™ style 1 - 200 µl + 51,31 mm AF11 10 tartó, 96 db/tartó 960 732-0800
UltraFine™ 1 - 200 µl + 52,07 mm AF7 10 tartó, 96 db/tartó 960 732-0541
UltraFine™, extra hosszú 1 - 200 µl + 83,82 mm AF7 6 tartó, 96 db/tartó 576 732-0610
Bevel Point™, széles kifolyónyílással 1 - 200 µl + 49,66 mm AF7 10 tartó, 96 db/tartó 960 732-0544
Bevel Point™ 1 - 300 µl + 52,07 mm AF8 10 tartó, 96 db/tartó 960 732-0537
Rainin® LTS™ style, alacsony visszatartású 1 - 300 µl + 61 mm AF8 10 tartó, 96 db/tartó 960 732-2898
UltraFine™, extra hosszú 1 - 300 µl + 71,12 mm AF8 6 tartó, 96 db/tartó 576 732-0611
Rainin® LTS™ style 100 - 1000 µl + 88,90 mm AF12 6 tartó, 96 db/tartó 576 732-0801
UltraFine™, FlexTop™ 100 - 1000 µl + 75,95 mm AF9 6 tartó, 96 db/tartó 576 732-1106
UltraFine™ 100 - 1000 µl + 88,90 mm AF9 6 tartó, 96 db/tartó 576 732-0534
Széles kifolyónyílás 100 - 1000 µl + 88,90 mm AF9 6 tartó, 96 db/tartó 576 613-0752
Aerosol-barrier 100 - 1200 µl + 88,90 mm K 6 tartó, 96 db/tartó 576 613-0753
Sartorius® type 1250 µl + 88,90 mm - 6 racks, 96 each 576 732-2894
Pak Rak™ utántöltő rendszer
Hegy típusa Térfogat Steril Kompatibilitás Csomagolás M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
UltraFine™, beosztással 0,1 - 10 µl - AF1 Utántöltő rendszer 864 732-0563
Pak Rak™ Express utántöltő rendszer
Hegy típusa Térfogat Steril Kompatibilitás Csomagolás M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
UltraFine™, beosztással 0,1 - 10 µl - AF1 Pak Rak™ Express utántöltő rendszer 864 732-0564
Egyedileg csomagolt, steril
Hegy típusa Térfogat Steril Hossz Kompatibilitás Csomagolás M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
UltraFine™, extra hosszú 0,1 - 10 µl + 38,10 mm AF1 Egyedi csomagolás 200 732-0566
UltraFine™, beosztással 0,1 - 10 µl + 31,42 mm AF1 Egyedi csomagolás 200 732-0562
Bevel Point™ 1 - 40 µl + 49,66 mm AF3 Egyedi csomagolás 200 732-0524
Bevel Point™ 1 - 50 µl + 49,66 mm AF4 Egyedi csomagoás 200 732-0569
Bevel Point™ 1 - 100 µl + 49,66 mm AF5 Egyedi csomagolás 200 732-0570
Bevel Point™ 1 - 160 µl + 49,66 mm AF6 Egyedi csomagolás 200 732-0572
Bevel Point™, széles kifolyónyílással 1 - 200 µl + 49,66 mm AF7 Egyedi csomagolás 200 732-0560
UltraFine™ 1 - 200 µl + 52,07 mm AF7 Egyedi csomagolás 200 732-0538
Bevel Point™ 1 - 300 µl + 52,07 mm AF8 Egyedi csomagolás 200 732-0574
UltraFine™ 100 - 1000 µl + 88,90 mm AF9 Egyedi csomagolás 200 732-0531
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus oldal generálása
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógus szám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség