Szeretne újra bejelentkezni?
FONTOS! 2017. április 28-tól csak a keresztnév.vezetéknév@vwr.com e-mail címre küldött üzeneteket kapjuk meg! Részletekért kattintson IDE!
Levegő mintavevő, SAS Super ISO
Gyártó: VWR Collection
A SAS sorozatú levegő mintavevők könnyen kezelhető, hordozható, környezeti levegő és felületek monitorozására alkalmas készülékek, melyek különböző tartozékokkal kiegészítve ipari, gyógyszeripari alkalmazásokhoz és tisztatér ellenőrzéséhez is használhatók. A SAS Super ISO 100 és a SAS Super ISO 180 típusú levegő mintavevők 100, illetve 180 liter levegőt áramoltatnak percenként a táptalajra, az áramlási sebesség folyamatos ellenőrzése mellett. A készülékek nyolc programot tartalmaznak különböző típusú mintavételekhez, és további nyolc programot adhat meg a felhasználó. Állítható az áramlási sebesség, programozható a mintavétel kezdete és időtartama. A sorozatszámmal ellátott, alumínium, műanyag és rozsdamentes acél mintavevő fejek autoklávozhatók. Mindkét készülék nagyméretű fóliabillentyűzettel, LCD kijelzővel, RS232 csatlakozóval rendelkezik. Egyaránt használhatók 55 mm átmérőjű kontakt lemezzel és 90 mm-es Petri-csészével is.
  • A szerkezeti kialakítás az ISO előírásokkal összhangban kiküszöböli a vizsgált levegő ismételt beszívását és a légáramlás turbulenciáját
  • Maradéktalanul teljesíti az ISO 14698 és USP 1116 Pharmacopeia nemzetközi szabványok előírásait
  • Időtakarékos és kis üzemeltetési költségű készülék
Szállítási információk: Mintavevő fej és akkumulátor töltő nélkül szállítjuk.
  Remember me on this device
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
Leírás M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
SAS Super ISO 100 levegő mintavevő kontakt lemezekhez 1 710-0871
SAS Super ISO 100 levegő mintavevő Petri-csészékhez 1 710-0869
SAS ISO 180 levegő mintavevő kontakt lemezekhez 1 710-0872
SAS Super ISO 180 levegő mintavevő Petri-csészékhez 1 710-0870
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus oldal generálása
SPECIFIKÁCIÓK
Típus SAS Super ISO 100 SAS Super ISO 180
Áramlási sebesség 100-180 liter/perc
Mintavevő fej Alumínium, rozsdamentes acél vagy műanyag (bizonylattal)
Szélesség × mélység × magasság, mm 120×125×275
Tömeg, kg 1,8
ACCESSORIES
Többet mutat / Kevesebbet mutat
Accessories
Leírás Szél. × mélys. × mag. M.egys Dla VWR katalógus szám Mennyiség
Puha hordtáska - 1 SAS ISO 180, SAS ISO 100 típusokhoz 710-0896
Hordtáska, alumínium - 1 SAS IAQ, SAS ISO 180, SAS ISO 100 típusokhoz 710-0875
Háromlábú padlóállvány - 1 SAS IAQ, SAS ISO 180, SAS ISO 100, DUO SAS Super 360 típusokhoz 710-1857
Mintavevő fej Ø55 mm kontakt lemezekhez, rozsdamentes acél - 1 SAS ISO 180, SAS ISO 100, DUO SAS Super 360 típusokhoz 710-0880
Mintavevő fej Ø90 mm Petri-csészékhez, rozsdamentes acél - 1 SAS ISO 180, SAS ISO 100, DUO SAS Super 360 típusokhoz 710-0878
Adapter és mintavevő fej Ø90 mm Petri-csészékhez, rozsdamentes acél - 1 SAS ISO 180, SAS ISO 100, DUO SAS Super 360 típusokhoz 710-0877
Mintavevő fej Ø55 mm kontakt lemezekhez, alumínium - 1 SAS IAQ, SAS ISO 180, SAS ISO 100, DUO SAS Super 360 típusokhoz 710-0892
Mintavevő fej Ø90 mm Petri-csészékhez, alumínium - 1 SAS IAQ, SAS ISO 180, SAS ISO 100, DUO SAS Super 360 típusokhoz 710-0886
Adapter és mintavevő fej Ø90 mm Petri-csészékhez, alumínium - 1 SAS IAQ, SAS 100/180, SAS ISO 180, DUO SAS Super 360 típusokhoz 710-0879
Adapter Ø90 mm átmérőjű Petri-csészékhez - 1 SAS IAQ, SAS ISO 180, SAS ISO 100, DUO SAS Super 360 típusokhoz 710-0882
Sterile daily head for Petri dishes, 90 mm - 40 SAS Super IAQ, SAS Super ISO 180, SAS Super ISO 100, DUO SAS Super 360, SAS Super Isolator 710-0891
Akkumulátor töltő, 90 - 260 V, cserélhető csatlakozóval - 1 SAS Super ISO típushoz 710-0973
Aluminium carry case, light-case - 1 SAS Super ISO 180, SAS Super ISO 100, SAS Super Isolator 710-1697
Asztali és fali tartó, rozsdamentes acél - 1 SAS IAQ, SAS ISO 180, SAS ISO 100, DUO SAS Super 360 típusokhoz 710-0963
Battery charger with universal plug - 1 SAS Super Isolator, DUO SAS Super 360, DUO SAS 360 Isolator, SAS Super IAQ, SAS Super ISO 180, SAS Super ISO 100 710-0993
Biztonsági szállítódoboz 184×368×171 mm 1 - 113-8185
Clean tripod, stainless steel floor tripod - 1 SAS Super IAQ, DUO SAS Super 360, SAS Super ISO 180, SAS Super ISO 100 710-0889
Finished plate holder 7 mm - 3 SAS Super ISO 180, SAS Super ISO 100 PBIB90180
IR távirányító - 1 SAS Super ISO típushoz 710-0969
Mintavevő kamra 55 mm-es kontakt lemezhez (fej nélkül) - 1 SAS Super Isolator típushoz 710-0947
Mintavevő kamra 90 mm-es Petri-csészéhez (fej nélkül) - 1 SAS Super Isolator típushoz 710-0948
Rozsdamentes acél fogantyú - 1 - 113-8186
Sterile daily head for contact plates, Ø 55 mm - 40 SAS Super IAQ, SAS Super ISO 180, SAS Super ISO 100, DUO SAS Super 360, SAS Super Isolator 710-0890
Szoftver az adatok letöltéséhez - 1 SAS Super ISO típushoz 710-0970
Tartozékok adatletöltő szoftverhez (710-0970 kódszámhoz) - 1 SAS Super ISO típushoz 710-0971
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus oldal generálása
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógus szám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség