Szeretne újra bejelentkezni?
Stereo zoom microscopes, Stemi 305
Supplier: Zeiss
The Stemi 305 are Greenough stereo microscopes for any applications in education, laboratories or industrial production environments.
  • Three-dimensional and crisp images
  • Bright LED illumination with daylight colour
  • Long lifetime and low energy consumption
Ordering information: Eyepieces are included.
  Emlékezzen rám ezen az eszközön
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
We are currently unable to calculate your contract price for this item. List price is being displayed temporarily. When your order is processed, you will be invoiced at your contract price even though list price is displayed now
Típus Típus Nagyítás Megvilágítás M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
Stemi 305 Edu Binocular 8× - 40× LED (diascopy and episcopy) 1 630-2624
Stemi 305 Lab Binocular 8× - 40× LED with rotatable and slidable mirror 1 630-2625
Stemi 305 Lab Trinocular 8× - 40× LED with rotatable and slidable mirror 1 ZEIS4919030006000
Stemi 305 Mat Binocular 8× - 40× LED (episcopy only) 1 630-2626
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus oldal generálása
SPECIFICATIONS
Kontraszt Brightfield and darkfield
Okulár WF 10×/23
Zoom lens 5:1
Focusing system Durva és finom állítás, koaxiális
Megvilágítás LED
Kamera csatlakozó Wi-Fi
Kamera 1,2 MP
ACCESSORIES
Többet mutat / Kevesebbet mutat
Accessories
Leírás M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
Transport case for Stemi 305/508 1 ZEIS4350659000000
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus oldal generálása
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógus szám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség