Szeretne újra bejelentkezni?
Pipettázó feltét, Accurpette
Supplier: VWR Collection
Pipettázó feltét, 1 és 100 ml közötti üveg és műanyag pipettákkal használható.
  • Könnyű, UV-álló pipetta test és szárrész
  • A leggyorsabb beállításnál 3 másodperc alatt megtölt egy 25 ml-es pipettát
  • Autoklávozható szilikon pipettatartó
  • A cserélhető hidrofób membránszűrő védi a feltétet a folyadékoktól, valamint óvja a mintát a szennyeződéstől
  • A környezetbarát, tölthető NiMH akkumulátorok 4 órás folyamatos működést tesznek lehetővé
  • Az alacsony akkufeszültséget fényjelzés mutatja, használat közben újratölthető
Az Accurpette erőteljes, mégis halk motorjával jól használható nagy térfogatú folyadékok gyors pipettázásához. Az üzemmód választó kapcsolóval gyors vagy lassú felszívási/kifolyási sebesség állítható be. A felszívás/kifolyás sebessége bármilyen beállítás esetén szabályozható a homorú gomboknak köszönhetően, amelyek kényelmes és jó fogást, valamint minimális erőkifejtést tesznek lehetővé. A kifutós (TD) pipettákhoz egy további gravitációs leeresztési üzemmód is választható.Az Acurpette mostantól el van látva egy kiegészítő színnes szárrésszel, amely lehetővé teszi a laboratórium, alkalmazás vagy felhasználó alapján történő színkódolást, a keresztszenyeződés kockázatának minimalizálása érdekében.
Rendelési információk: Töltővel, 2 db tartalék hidrofób szűrővel (1×0,45 µm, 1×0,2 µm), asztali állvánnyal/fali tartóval, valamint színes szárrész készlettel szállítjuk.
  Emlékezzen rám ezen az eszközön
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
We are currently unable to calculate your contract price for this item. List price is being displayed temporarily. When your order is processed, you will be invoiced at your contract price even though list price is displayed now
Leírás M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
Accurpette pipettázó feltét 1 612-4552
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus oldal generálása
ACCESSORIES
Többet mutat / Kevesebbet mutat
Accessories
Leírás M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
Membránszűrő készlet, 0.2 μm 5 612-3681
Membránszűrő készlet, 0,45 μm 5 612-3678
Orrkúpok, 3 színben (piros, kék, rózsaszín)/csomag 1 612-4555
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus oldal generálása
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógus szám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség