Szeretne újra bejelentkezni?
Kalibráló súlysorozatok, F1 pontossági osztály
Supplier: VWR Collection
A súlyok polírozott felületű rozsdamentes acélból készülnek, ezáltal tartósak, és nem mágnesezhetők. Használatuk közepes felbontású, precíziós mérlegekhez ajánlott. A 20 g-nál nagyobb súlyoknál táraüreg is található a pontosításhoz.
  • Az 500 mg-os és az ennél könnyebb súlyok kobalt ötvözetű huzalból készülnek
  • Az 1 gramm fölötti súlyoknál azonosító számok garantálják a visszavezethetőséget
  • Lézeres gravírozás a jelölések jó olvashatósága érdekében
  • A súlyok beszerezhetők COFRAC tanúsítvánnyal vagy anélkül
Megfelelnek az OILM R111 ajánlásainak.
Rendelési információ: A táblázatban szereplő súlysorozatok mindegyike elérhető COFRAC bizonyítvánnyal vagy anélkül. Igény esetén vegye fel a kapcsolatot vevőszolgálatunkkal. A sorozatokban szereplő súlyok egyedileg is rendelhetőek, keresse a "Kalibráló súlyok, F1 pontossági osztály" címszó alatt.
Conform to OILM R111 recommendations.
  Emlékezzen rám ezen az eszközön
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
We are currently unable to calculate your contract price for this item. List price is being displayed temporarily. When your order is processed, you will be invoiced at your contract price even though list price is displayed now
Súlysorozat, F1 pontossági osztály, fa dobozban, bizonyítvánnyal
Súlysorozat Súlyok száma Össztömeg M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
1 mg - 500 mg 12 1,11 g 1 611-8632
1 mg - 50 g 20 111,11 g 1 611-8633
1 mg - 100 g 21 211,11 g 1 611-8634
1 mg - 200 g 23 611,11 g 1 611-8635
1 mg - 500 g 24 1111,11 g 1 611-8636
1 mg - 1 kg 25 2111,11 g 1 611-8637
1 mg - 2 kg 27 6111,11 g 1 611-8638
1 mg - 5 kg 28 11111,11 g 1 611-8639
1 mg - 10 kg 29 21111,11 g 1 611-8640
1 g - 50 g 8 110 g 1 611-8641
1 g - 100 g 9 210 g 1 611-8642
1 g - 200 g 11 610 g 1 611-8643
1 g - 500 g 12 1110 g 1 611-8644
1 g - 1 kg 13 2110 g 1 611-8645
1 g - 2 kg 15 6110 g 1 611-8646
1 g - 5 kg 16 11110 g 1 611-8647
1 g - 10 kg 17 21110 g 1 611-8648
Súlysorozat, F1 pontossági osztály, műanyag dobozban, bizonyítvánnyal
Súlysorozat Súlyok száma Össztömeg M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
1 mg - 500 mg 12 1,11 g 1 611-8461
1 mg - 100 g 21 211,11 g 1 611-8462
1 mg - 200 g 23 611,11 g 1 611-8463
1 mg - 500 g 24 1111,11 g 1 611-8464
1 mg - 2 kg 27 6111,11 g 1 611-8649
1 mg - 5 kg 28 11111,11 g 1 611-8650
1 g - 100 g 9 210 g 1 611-8465
1 g - 200 g 11 610 g 1 611-8466
1 g - 500 g 12 1110 g 1 611-8467
1 g - 2 kg 15 6110 g 1 611-8651
1 g - 5 kg 16 11110 g 1 611-8652
Súlysorozat, F1 pontossági osztály, fa dobozban, bizonyítvány nélkül
Súlysorozat Súlyok száma Össztömeg M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
1 mg - 500 mg 12 1,11 g 1 611-8602
1 mg - 50 g 20 111,11 g 1 611-8603
1 mg - 100 g 21 211,11 g 1 611-8292
1 mg - 200 g 23 611,11 1 611-8604
1 mg - 500 g 24 1111,11 g 1 611-8605
1 mg - 1 kg 25 2111,11 g 1 611-8606
1 mg - 2 kg 27 6111,11 g 1 611-8607
1 mg - 5 kg 28 11111,11 g 1 611-8608
1 mg - 10 kg 29 21111,11 g 1 611-8609
1 g - 50 g 8 110 g 1 611-8610
1 g - 100 g 9 210 g 1 611-8611
1 g - 200 g 11 610 g 1 611-8612
1 g - 500 g 12 1110 g 1 611-8613
1 g - 1 kg 13 2110 g 1 611-8614
1 g - 2 kg 15 6110 g 1 611-8615
1 g - 5 kg 16 11110 g 1 611-8616
1 g - 10 kg 17 21110 g 1 611-8617
Súlysorozat, F1 pontossági osztály, műanyag dobozban, bizonyítvány nélkül
Súlysorozat Súlyok száma Össztömeg M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
1 mg - 2 kg 27 6111,11 g 1 611-8618
1 mg - 5 kg 28 11111,11 g 1 611-8619
1 g - 2 kg 15 6110 g 1 611-8620
1 g - 5 kg 16 11110 g 1 611-8621
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus oldal generálása
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógus szám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség