Szeretne újra bejelentkezni?
FONTOS! 2017. április 28-tól csak a keresztnév.vezetéknév@vwr.com e-mail címre küldött üzeneteket kapjuk meg! Részletekért kattintson IDE!
Gyors nedvesség-meghatározók, MB típusok
Supplier: VWR Collection
Robusztus, kompakt felépítésű műszerek, nyersanyagok és késztermékek nedvesség tartalmának gyors meghatározására szolgálnak, Jól használhatók élelmiszerekhez, tejtermékekhez, továbbá kozmetikai, gyógyszer-, vegyi- és kerámiaipari területeken.
  • Halogén-IR lámpa fűtőegység
  • A dupla burkolat megvédi a mérleg egységet a sugárzó hőtől
  • A PT100 hőmérséklet érzékelő jó ismétlőképességet biztosít
  • Adatok nyomtatása dátummal és idővel
MB 64M: Features an electromagnetic force restoration weighing system with drying resolution of 0,001%
MB 163L: Features a high resolution load cell weighing system
MB series with optional Tablet System (611-8683)
MB series moisture analysers can be connected to a tablet via Bluetooth® and tablet to Bluetooth® printer. The optional 7 inch tablet has been designed specifically for moisture analysis and features the following:
  • Multi-touch, with Android operating system
  • Selection of temperature profile (ramp, fast, steps, standard)
  • See live, real time graph of drying process
  • Store data and then export the information through local area network (LAN) or Internet (Wi-Fi)
  • Create up to 10 different user profiles
  • Multi-language, customisable settings
Rendelési információk: A műszerhez kalibrálási bizonyítvány is rendelkezésre áll. A részletekről szíveskedjen érdeklődni vevőszolgálatunknál vagy képviselőinknél.
  Emlékezzen rám ezen az eszközön
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
MB 64M
Leírás M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
Moisture analyser MB 64M 1 611-3233
Moisture analyser MB 64M, with certificate 1 611-3293
MB 163L
Leírás M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
MB 163L gyors nedvesség-meghatározó 1 611-2318
Moisture analyser MB 163L, with certificate 1 611-3295
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus oldal generálása
SPECIFICATIONS
Típus MB 64M MB 163L
Fűtési típus Halogen-infrared lamp Halogén-IR lámpa Halogen-infrared lamp
Mérési tartomány, g 60 160
Mintatartó tányér átmérője, mm 100
Mérhető nedvességtartalom, % 0 - 100
Moisture resolution (%) 0,001 0,01
Felbontás, %/mg 0,1 mg 1 mg
Ismételhetőség, st.dev.% ±0,18% (~2g sample) ±0,20% (~2g sample)
Hőmérséklet tartomány, °C 35...160
Hőmérsékleti programok Standard
Programtároló memória 5 5 program 5
Időzítés 1 - 99 min (1 min intervals) 1 - 99 perc (1 perces lépésekben) 1 - 99 min (1 min intervals)
Végpont-meghatározás/mérési mód Manual, time, autostop % Manual, timer, autostop % Manual, time, autostop %
Kijelezhető eredmények Moisture %, dry residual %, ATRO, temperature, remaining time (only when in time mode) Nedvesség %, szárazanyag %, ATRO (száraz anyagra vonatkoztatott nedvességtartalom), hőmérséklet Moisture %, dry residual %, ATRO, temperature, remaining time (only when in time mode)
Kijelző LCD, backlit LCD, háttérvilágítással LCD, backlit
Data printed Temperature, time, initial weight, final weight, moisture content, (date and time if using 630-1485 printer)
Szélesség × mélység × magasság, mm 215×345×235
Tömeg 6,1 kg 4,7 kg
ACCESSORIES
Többet mutat / Kevesebbet mutat
Accessories
Leírás M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
Egyszerhasználatos mintatartó edények, gyors nedvesség-meghatározókhoz, VWR 80 611-2788
Disposable glass fibre discs are used in conjunction with the test dish (611-2788) when analysing liquids and semi-solid samples. These ensure accurate results when testing samples that contain large amounts of liquid, facilitate better heat distribution throughout the sample and prevent liquid splashing during the sample drying process 200 611-3715
Hőmérséklet kalibrációs készlet gyors nedvesség-meghatározókhoz, VWR 1 611-2789
Hőmérséklet kalibrációs készlet gyors nedvesség-meghatározókhoz, VWR 1 611-3248
7" táblagéprendszer VWR mérlegekhez és nedvességelemzőkhöz Tab-Box összekötő interfésszel, Bluetooth® interfésszel, a műszeres alkalmazásokhoz Bluetooth® hardverkulccsal és dönthető alátámasztással 1 611-8683
Hőnyomtató TLP-50 VWR LA, LP és SM mérlegekhez, MB nedvesség-meghatározókhoz 1 630-1485
Papírtekercs hőnyomtatóhoz (630-1485) 1 630-1488
Öntapadós címke, 500 db/tekercs, hőnyomtatóhoz 1 630-1487
DPP-250 nyomtató Bluetooth® interfésszel táblagéprendszerhez 1 611-2793
Papírtekercs DPP-250 nyomtatóhoz (611-2793), 1 tekercs 1 611-2795
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus oldal generálása
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógus szám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség