Szeretne újra bejelentkezni?
Mikroplate és PCR-plate centrifuga
Gyártó: VWR Collection
A készülék kisméretű, mikro- és PCR plate centrifugálására alkalmas.
  • Helytakarékos kialakítás, csendes működés, egyszerű kezelés
  • Praktikus lemeztartó rendszer
  • Gyorsan eltávolítja a cseppeket és a folyadékot
  • A PCR-hozam javításához ajánlott hőkezelés előtt és után
  • Hűtött terekbe helyezhető
Az egyedi kialakítású centrifuga két férőhelyes függőleges rotorral van felszerelve, amely többféle PCR plate-hez használható; egyaránt alkalmas a 96 és 384 lyukú, peremes és perem nélküli plate-ekhez. A rotorba épített tartósínek garantálják a plate-ek függőlegesen helyzetét, valamint azt, hogy ne billegjenek a rotor belsejében.
  Remember me on this device
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
Leírás M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
Mikroplate és PCR-plate centrifuga, EU csatlakozó 1 521-1648
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus oldal generálása
SPECIFIKÁCIÓK
Típus PCR-plate centrifuga
Max. kapacitás 2 PCR lemez
Max. fordulatszám, /perc 2500
Max. RCF, ×g 500
Tápfeszültség 230 V / 50-60 Hz
Szélesség × mélység × magasság, mm 191×208×183
Tömeg, kg 3
ACCESSORIES
Többet mutat / Kevesebbet mutat
Accessories
Leírás M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
Adapter strip-ekhez, csövekhez és feles méretű plate-ekhez 2 521-1650
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus oldal generálása
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség