Szeretne újra bejelentkezni?
FONTOS! 2017. április 28-tól csak a keresztnév.vezetéknév@vwr.com e-mail címre küldött üzeneteket kapjuk meg! Részletekért kattintson IDE!
Termoblokkok, digitális, QBD és QBH típusok
Gyártó: Grant
Kis méretű, digitális termoblokkok, melyekben 1 vagy 2 vagy 4 blokk helyezhető el. Az egyszerű kezelhetőséget és beállíthatóságot LED kijelző, valamint egy forgató és két funkciógomb biztosítja. Megadható alsó és felső riasztási határérték, mely a beállított hőmérséklethez képest minimálisan 0,5 °C lehet. Alacsony, tetszetős formájú készülékek, alumíniumból és vegyszerálló műanyagból kialakítva. A könnyen hozzáférhető, ferde előlapon elhelyezett kijelző és gombok segítségével a hőmérséklet 0,1 °C felbontással állítható be.
  • A QBD típusok hőmérséklet tartománya szobahőmérséklet +5 °C-tól, 130 °C-ig terjed, míg a QBH típusoknál maximum 200 °C adható meg
  • A hőntartás időzítése 1 és 999 perc között állítható, míg a be- és kikapcsolás időzítését - mely hangjelzéses riasztást is tartalmaz - maximálisan 72 órára lehet programozni
  • A belső és a külső hőmérő két pontra újrakalibrálható
  • A hőmérséklet homogenitása blokkon belül ±0,1 °C, blokkok között ±0,2 °C (37 °C-on)
  • Túlfűtés elleni védelemmel rendelkeznek
Megjegyzés: A fenti hőmérséklet stabilitási érték 37 °C-ra vonatkozik.
* RT = szobahőmérséklet
**Dupla méretű blokkok csak a QBD2, a QBD4, a QBH2 és a QBA2 típusokhoz használhatóak
Szállítási információk: A blokk kiemelését segítő szerszámmal szállítjuk. Opcionális a külső PT1000 érzékelő, mellyel a mintán belüli, vagy a blokkon belüli hőmérséklet alapján szabályoz a termosztát. A készülékekhez a blokkok külön rendelhetőek.
  Remember me on this device
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
Típus Blokkok Hőmérséklet tartomány Hőmérséklet stabilitás Fűtőteljesítmény Szél. × mélys. × mag. Tömeg M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
QBD1 1 RT* +5...130 °C ±0,1 °C 0,15 kW 200×230×100 mm 2,5 kg 1 460-0270
QBD2, 2 RT* +5...130 °C ±0,1 °C 0,3 kW 200×280×100 mm 3 kg 1 460-0271
QBD4 4 RT* +5...130 °C ±0,1 °C 0,6 kW 200×380×100 mm 4 kg 1 460-0079
QBH2 2 RT* +5...200 °C ±0,1 °C 0,3 kW 200×280×100 mm 3 kg 1 460-0272
Interchangeable blocks
Leírás Dla Lyukak száma Mélység Szél. × mélys. × mag. M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
Tömör blokk - - - mm 140×50×63 mm 1 460-8510
Szimpla blokk Ø 10 mm csövekhez 24 50 mm 140×50×63 mm 1 460-8511
Szimpla blokk Ø 12 mm csövekhez 24 50 mm 140×50×63 mm 1 460-8512
Szimpla blokk Ø 13 mm csövekhez 12 50 mm 140×50×63 mm 1 460-8211
Szimpla blokk Ø 16 mm csövekhez 12 50 mm 140×50×63 mm 1 460-8513
Single block 15 ml Falcon tubes 10 75 mm 140×50×63 mm 1 460-0182
Szimpla blokk Ø 18 mm csövekhez 12 50 mm 140×50×63 mm 1 460-8514
Szimpla blokk Ø 24 mm csövekhez 5 50 mm 140×50×63 mm 1 460-8515
Szimpla blokk 50 ml-es centrifugacsövekhez 4 50 mm 140×50×63 mm 1 460-8212
Szimpla blokk 0,5 ml-es mikrocsövekhez 24 30 mm 140×50×63 mm 1 460-8516
Szimpla blokk 1,5 ml-es mikrocsövekhez 24 35 mm 140×50×63 mm 1 460-8517
Szimpla blokk 2 ml-es mikrocsövekhez 24 35 mm 140×50×63 mm 1 460-8123
Dupla blokk Standard platekhez** - - mm 140×100×75 mm 1 460-0084
Dupla blokk 0,2 ml-es PCR csövekhez, csősorokhoz vagy platehez** 96 14 mm 140×100×75 mm 1 460-0085
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus oldal generálása
ACCESSORIES
Többet mutat / Kevesebbet mutat
Accessories
Leírás M.egys Dla VWR katalógus szám Mennyiség
PT1000 temperature sensor, stainless steel, 3 mm Ø, 30 mm long 1 QBD1, QBD2, QBD4, QBH2, QBA1, QBA2 460-0093
PT1000 temperature sensor, stainless steel, 3 mm Ø, 14 mm long 1 QBD1, QBD2, QBD4, QBH2, QBA1, QBA2 460-0347
Cover 1 QBA1, QBD1, QBA1, QBA2 460-0094
Cover 1 QBA2, QBD2, QBH2, QBA1, QBA2 460-0095
Cover 1 QBD4, QBA1, QBA2 460-0096
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus oldal generálása
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógus szám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség