Szeretne újra bejelentkezni?
Gázégők
Supplier: Usbeck
DIN szabvány szerinti kialakítás
  • Levegő szabályzóval és őrlánggal rendelkeznek
Ordering information: Supplied without safety base, this needs to be ordered separately.
  Emlékezzen rám ezen az eszközön
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
We are currently unable to calculate your contract price for this item. List price is being displayed temporarily. When your order is processed, you will be invoiced at your contract price even though list price is displayed now
Bunsen-égők
Leírás Dla Típus M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
Csappal Földgáz Bunsen 1 451-1330
Csappal Propán Bunsen 1 451-1320
Tűszeleppe Propán Bunsen 1 451-1325
Tűszeleppel Földgáz Bunsen 1 451-1335
Teclu-égők
Leírás Dla Típus M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
Csappal Földgáz Teclu 1 451-1360
Csappal Propán Teclu 1 451-1350
Tűszeleppel Földgáz Teclu 1 451-1365
Tűszeleppel Propán Teclu 1 451-1355
Safety base (provides extra stability for burners)
Leírás M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
Az égők biztonsági talpa extra stabilitást biztosít és védi a munkafelületet. 1 451-1342
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus oldal generálása
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógus szám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség