Szeretne újra bejelentkezni?
FONTOS! 2017. április 28-tól csak a keresztnév.vezetéknév@vwr.com e-mail címre küldött üzeneteket kapjuk meg! Részletekért kattintson IDE!
Inkubátoros kibillenős rázógép
Gyártó: VWR Collection
A asztali inkubátoros kibillenős rázógép minták lassú, egyenletes keverésére és párhuzamosan általános alkalmas. A külső burkolat megvédi a belső alkatrészeket a véletlenül kiömlő folyadéktól. A mikroprocesszoros vezérlés segítségével a felhasználó a kibillenés szögét könnyűszerrel beállíthatja 0 - 15° tartományban. A PID hőmérséklet szabályozó pontos szabályozást biztosít szobahőmérséklet +5 -tól 65 °C-ig. A hőmérsékletet 1 °C -os lépésekben lehet beállítani. A fordulatszám pontosan szabályozható, a billegő mozgás igen egyenletes, még kis sebességű (1 ford./perc) keverésnél is. A beállítás érintőgombokkal végezhető, a jól látható LED kijelző egyszerre mutatja az összes beállított értéket. A készülékkel reprodukálható és pontos vizsgálatokat lehet végezni. A "meleg" figyelmeztető jelzés világít, ha a hőmérséklet a kamrában eléri a 40 °C-ot és bekapcsolva marad mindaddig, amíg a hőmérséklet 40 °C alá nem csökken. A polikarbonát tetőn keresztül a minták megfigyelhetők a belső hőmérséklet befolyásolása nélkül. Az időzítő mutatja az eltelt időt, továbbá a program befejezésekor automatikusan kikapcsolja a készüléket. A kijelzőn megjelenik az utoljára használt beállítás, amelyet a készülék még kikapcsolás után is megőriz. Túlterhelés vagy a rázóasztal mechanikus megakadása esetén a túlterhelés elleni védelem hang-és fényjelzéssel figyelmeztet a hibára. Az egyenletes sebesség növelésnek köszönhetően a készülék lassan éri el a beállított értéket, ezáltal megelőzhető a folyadék kiömlése. A rázógép ideálisan használható sejttenyészetekkel végzett munkákhoz, festéshez és gélekből a festékek eltávolításához, hibridizációs eljárásokhoz, hematológiai célokra, valamint blot technikához.
  • A kibillenési szög elektronikusan állítható 0 - 15° tartományban
  • A LED kijelzők egyszerre mutatják a hőmérsékletet, a sebességet, a kibillenés szögét és az időt
  • Beépített időzítő 1 másodperctől 160 óráig, amely hangjelzéssel figyelmeztetést a beállított idő leteltekor
  • Használható +5 és +40 °C között (80%-os, nem kondenzálódó relatív páratartalomnál), hűtött helyiségekbe, inkubátorokba és széndioxid inkubátorba is tehető
Rendelési információk: Tartozékok nélkül szállítjuk. A csúszásgátló lapot külön szükséges megrendelni.
  Remember me on this device
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
Leírás M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
Inkubátoros kibillenős rázógép, EU csatlakozóval 1 444-0762
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus oldal generálása
SPECIFIKÁCIÓK
Típus Inkubátoros kibillenős rázógép
Rázási mód Kibillenő
Hőmérséklet tartomány, °C Szobahőmérséklet +5...65
Hőmérséklet homogenitás (37 °C-on), °C ±0,5
Kibillenés szöge, ° 0 - 15*
Fordulatszám, ford./perc 1 - 50*
Sebesség pontosság ±1 /perc
Asztalméret, mm 191×254
Szélesség × mélység × magasság, mm 279×432×267
Tömeg, kg 9,5
Max. kapacitás, kg 4,5**
Belső méretek 197×273×97
ACCESSORIES
Többet mutat / Kevesebbet mutat
Accessories
Leírás Dla M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
Csúszásgátló lap, 254×191 mm Inkubátoros kibillenős rázógéphez 1 444-0769
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus oldal generálása
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógus szám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség