Szeretne újra bejelentkezni?
Pálcás keverők, VOS 40 digital és VOS 60 control típusok
Gyártó: VWR Collection
A pálcás keverők ideálisak egyszerű laboratóriumi keverési feladatokhoz, a VOS 40 digital típust max. 25 liter, a VOS 60 control-t legfeljebb 40 liter folyadék intenzív keveréséhez ajánljuk. A mikroprocesszoros szabályozásnak köszönhetően a keverő automatikusan beállítja a sebességet 0/30 és 2000 ford./perc tartományban.
  • Digitális sebesség kijelzés
  • Rendkívül pontos sebesség beállítás
  • Tokmányba fogható keverőszárak
  • Túlterhelés elleni védelem, a készülékek rövid ideig túlterhelve is működhetnek
  • Hibaüzenet kijelzés
A biztonsági áramkör automatikusan kikapcsolja a készüléket a keverőlapát megakadása és túlterhelés esetén. Az aktuális és beállított keverési sebesség folyamatosan követhető, eltérés esetén automatikus kompenzáció történik. A keverési sebesség változó viszkozitás esetén is állandó. A készülékek vékony, de erős burkolattal készülnek és csendes működésűek.
A VOS 60 control típus távirányítóval és digitális, több nyelvű TFT kijelzővel rendelkezik. A készülék RS 232 és USB csatlakozóval van ellátva, a működési paraméterek vezérlése és dokumentálása érdekében. A beépített forgató nyomaték érzékelő lehetővé teszi a viszkozitás változás nyomonkövetését.
Programozható funkciók
Beépített hőmérséklet mérés
A működés időzítése és kikapcsolási funkció
Beállítható biztonsági áramkör
A DIN EN 60529 szabvány szerinti védelmi osztály: IP 40
Rendelési információk: Tartozékok nélkül szállítjuk. A tartozékok, kiegészítők széles választékban állnak rendelkezésre, melyeket külön szükséges megrendelni.
  Remember me on this device
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
Leírás M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
VOS 40 digital pálcás keverő, EU csatlakozóval 1 441-0302
VOS 60 control pálcás keverő, EU csatlakozóval 1 441-0305
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus oldal generálása
SPECIFIKÁCIÓK
Típus VOS 40 digital VOS 60 control
Max. keverhető térfogat (víz), l 25 40
Maximális viszkozitás, mPas 30000 50000
Fordulatszám, ford./perc 0/30 - 2000
Max. nyomaték a tokmánynál, Ncm 40 60
Szárátmérő, mm 0,5 - 10
Felvett/leadott teljesítmény, W 112/87 168/131
Szélesség × mélység × magasság, mm 86×208×248 86×230×267
Tömeg, kg 4,4 4,7
ACCESSORIES
Többet mutat / Kevesebbet mutat
Accessories
Típus Leírás Készülékhez Dla Keverőátmérő Szárátmérő Szárhossz Szárhossz Max. fordulat M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
- Négyágú propeller keverő - - 50 mm 8 mm 350 mm 350 mm 2000 min-1 1 441-2901
- Kulcs nélküli tokmány - - - - - - - 1 441-0343
- H-állvány, 460×420 mm-es talppal, 34 mm átmérőjű és 1010 mm hosszú rúddal T 50 basic típushoz - - - - - - 1 431-9114
- Pneumatikus teleszkópos állvány, 460×420 mm-es talppal, 34 mm átmérőjű és 620-1010 mm hosszú rúddal T 50 basic típushoz - - - - - - 1 431-2912
- Láncos szorító laboredények rögzítéséhez, 23 - 36 mm átmérőjű állványrúdhoz és 40 - 300 mm átmérőjű edényekhez T 50 basic típushoz - - - - - - 1 431-2944
- Keverőszárvédő - - - - - - - 1 441-2999
- Üveg bevonatú érzékelő ETS-D5 és VT-5 kontakthőmérőkhöz - - - - - - - 1 442-0316
- Rozsdamentes acél bevonatú érzékelő ETS-D5 kontakthőmérőhöz - - - - - - - 1 442-0252
- Hosszabbító kábel, ETS-D5 érzékelő és kijelző között - - - - - - - 1 620-8104
- Flexibilis csatlakozó 6 -10 mm átmérőjű üveg keverőszárakhoz, maximális forgatónyomaték 10 Ncm - - - - - - - 1 441-9213
- Állvány, 200×316 mm-es talppal, 16 mm átmérőjű és 560 mm hosszú rúddal - - - - - - - 1 431-1047
R 1826 lemezállvány, 200 x 316 mm-es lemez, 800 mm-es rúd Állvány, 200×316 mm-es talppal, 16 mm átmérőjű és 800 mm hosszú rúddal T 18 basic és T 25 digital típusokhoz T 18 basic / T 25 digital - - - - - 1 431-2901
R 1827 lemezállvány Állvány, 200×316 mm-es talppal, 16 mm átmérőjű és 1000 mm hosszú rúddal T 18 basic és T 25 digital típusokhoz T 18 basic / T 25 digital - - - - - 1 441-2129
R 182 rögzítő befogó Kettősdió, 6 - 16 mm átmérőjű állványrúdhoz és befogó karhoz T 18 basic és T 25 digital típusokhoz T 18 basic / T 25 digital - - - - - 1 431-2923
RH 3 befogó szerkezet Láncos szorító laboredények rögzítéséhez, 8 - 16 mm átmérőjű állványrúdhoz és 40 - 300 mm átmérőjű edényekhez T 18 basic és T 25 digital típusokhoz T 18 basic / T 25 digital - - - - - 1 431-2943
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus oldal generálása
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség