Szeretne újra bejelentkezni?
Laboratóriumi üvegek, bőnyakú, GL 80 csavarmenettel
Gyártó: VWR Collection
Boroszilikát üveg, áttetsző vagy barna színű, csavaros kupakkal és tépőgyűrűvel.
  • Nagyon jó vegyszer- és rendkívül magas hőálló tulajdonság
  • Extra széles szájnyílás a könnyű tisztítás érdekében
  • A minimális hőtágulás biztosít relatív magas védelmet a hőváltozások során
A nagy szájnyílás alkalmas a nagy méretű tölcsérek használatához, valamint könnyű hozzáférést biztosít a kanalak és a spatulák számára. A barna szín védelmet nyújt a fényérzékeny anyagoknak.
  Remember me on this device
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
Áttetsző üveg
Térfogat Szél. × mélys. × mag. M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
500 ml 94×94×139 mm 1 215-3743
1000 ml 105×105×185 mm 1 215-3744
2000 ml 115×115×258 mm 1 215-3745
5000 ml 160×160×357 mm 1 215-3746
Barna színű üveg
Térfogat Szél. × mélys. × mag. M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
500 ml 94×94×139 mm 1 215-3747
1000 ml 105×105×185 mm 1 215-3748
2000 ml 115×115×258 mm 1 215-3749
5000 ml 160×160×357 mm 1 215-3773
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus oldal generálása
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség