Szeretne újra bejelentkezni?
Üveg főzőpoharak, nagyon erős, Suoer Duty
Supplier: DURAN Group
Átlátszó DURAN®
Könnyen olvasható beosztással és feliratmezővel. Az üvegben keletkező termikus feszültségek elkerülésére javasolt a nagyon tartós főzőpoharak lassú és egyenletes melegítése. Nagyon nagy hőmérsékleten végzett, vagy gyors hőmérséklet- változásokkal járó munkához használja a szabványos DURAN® főzőpoharakat, mert azok kitűnően ellenállnak a hőmérsékletváltozásoknak. A termékek mechanikai stabilitása azonban a nagyon erős főzőpoharakéhoz viszonyítva korlátozott.
  • A megerősített, vastag peremnek köszönhetően a szabványos üvegpoharakhoz képest nagyobb a mechanikai stabilitása.
  • Egyenletes falvastagság
  • Nagyon jó kémiai ellenállóképesség, jó hőállóság
Nyomtatott nyomkövető kóddal (tételazonosító); a tétel tanúsítvány a www.duran-group.com oldalon érhető el
  Emlékezzen rám ezen az eszközön
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
We are currently unable to calculate your contract price for this item. List price is being displayed temporarily. When your order is processed, you will be invoiced at your contract price even though list price is displayed now
Térfogat Magasság O.D. M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
1000 ml 145 mm 105 mm 1 214-0207
Get a discount if you order 10 or more. Login in now for details.
150 ml 80 mm 60 mm 1 214-0199
Get a discount if you order 10 or more. Login in now for details.
2000 ml 185 mm 132 mm 1 214-0208
Get a discount if you order 10 or more. Login in now for details.
250 ml 95 mm 70 mm 1 214-0204
Get a discount if you order 10 or more. Login in now for details.
400 ml 110 mm 80 mm 1 214-0205
Get a discount if you order 10 or more. Login in now for details.
5000 ml 270 mm 170 mm 1 214-0209
600 ml 125 mm 90 mm 1 214-0206
Get a discount if you order 10 or more. Login in now for details.
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus oldal generálása
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógus szám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség