Szeretne újra bejelentkezni?
FONTOS! 2017. április 28-tól csak a keresztnév.vezetéknév@vwr.com e-mail címre küldött üzeneteket kapjuk meg! Részletekért kattintson IDE!
Főzőpoharak, alacsony forma
Gyártó: VWR Collection
18/8 típusú rozsdamentes acél.
  • Masszív és tartós
  • Kiváló hőálló tulajdonság
  • Sima felület a gyors és egyszerű tisztítás érdekében
A rozsdamentes acél főzőpoharak a legkülönbözőbb célokra alkalmasak a laboratóriumban. Korrozív anyagokhoz használhatók. Peremmel és kiöntővel, valamint füllel vagy fül nélkül rendelhetők.
  Remember me on this device
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
Peremmel
Térfogat Magasság O.D. M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
100 ml 60 mm 50 mm 1 213-0278
250 ml 80 mm 65 mm 1 213-0279
500 ml 110 mm 80 mm 1 213-0280
1000 ml 130 mm 100 mm 1 213-0281
2000 ml 180 mm 120 mm 1 213-0282
3000 ml 180 mm 150 mm 1 213-0283
5000 ml 210 mm 180 mm 1 213-0284
Peremmel és kiöntővel
Térfogat Magasság O.D. M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
100 ml 60 mm 50 mm 1 213-0292
250 ml 80 mm 65 mm 1 213-0293
500 ml 110 mm 80 mm 1 213-0294
1000 ml 130 mm 100 mm 1 213-0295
2000 ml 180 mm 120 mm 1 213-0296
3000 ml 180 mm 150 mm 1 213-0297
5000 ml 210 mm 180 mm 1 213-0298
Peremmel és füllel
Térfogat Magasság O.D. M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
100 ml 60 mm 50 mm 1 213-0285
250 ml 80 mm 65 mm 1 213-0286
500 ml 110 mm 80 mm 1 213-0287
1000 ml 130 mm 100 mm 1 213-0288
2000 ml 180 mm 120 mm 1 213-0289
3000 ml 180 mm 150 mm 1 213-0290
5000 ml 210 mm 180 mm 1 213-0291
Peremmel, kiöntővel és füllel
Térfogat Magasság O.D. M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
100 ml 60 mm 50 mm 1 213-0299
250 ml 80 mm 65 mm 1 213-0300
500 ml 110 mm 80 mm 1 213-0301
1000 ml 130 mm 100 mm 1 213-0302
2000 ml 180 mm 120 mm 1 213-0303
3000 ml 180 mm 150 mm 1 213-0304
5000 ml 210 mm 180 mm 1 213-0305
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus oldal generálása
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógus szám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség