Szeretne újra bejelentkezni?
Kézikocsi, összecsukható
Supplier: RAUTEC
Alumínium-műanyag kombinációjú váz
Könnyen irányítható, többcélú, kétszintes kézikocsi. Egy gombnyomással másodpercek alatt összecsukható. Egy db 46 l-es összecsukható műanyag ládával szállítjuk (további ládák a 139-0204 kódszámmal rendelhetőek).
  • A forgatható első kerekek a kiváló irányíthatóságot biztosítanak, a hátsó kerekek fékezhetőek
  • Mindegyik tálcán egy-egy összecsukható láda helyezhető el
  • Terhelhetőség: az alsó szinten 40 kg, a felsőn 20 kg
  Emlékezzen rám ezen az eszközön
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
We are currently unable to calculate your contract price for this item. List price is being displayed temporarily. When your order is processed, you will be invoiced at your contract price even though list price is displayed now
Leírás Szél. × mélys. × mag. Tömeg M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
Kézikocsi 900×580×1020 mm 6,7 kg 1 139-1107
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus oldal generálása
ACCESSORIES
Többet mutat / Kevesebbet mutat
Accessories
Leírás M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
Összecsukható műanyag láda, 46 l 1 139-0204
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus oldal generálása
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógus szám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség