Szeretne újra bejelentkezni?
FONTOS! 2017. április 28-tól csak a keresztnév.vezetéknév@vwr.com e-mail címre küldött üzeneteket kapjuk meg! Részletekért kattintson IDE!
Székek, ülőkék, MR Lab sorozat
Gyártó: VWR Collection
Minden szék és ülőke 5 ágú lábcsillaggal készül, amely erős fémcsövekből van kialakítva, így különösen robosztus és tartós. Kis magassága következtében csökken a belebotlás veszélye.
  • Az ülésmagasságot gázliftes emelővel lehet állítani
  • A székeknél a háttámla magassága és dőlésszöge is változtatható
  • Ötágú alumínium lábcsillag
A Mr-Lab székek a kényelem, az ergonómia és a kiváló teljesítmény optimális kombinációját nyújtják. Anatómiailag formázott medencetámasszal és beépített gerinctámasszal ellátott párnákkal rendelkeznek. A műbőr bevonat mosható és fertőtlenítőszereknek ellenáll.
Tappancsok: A nagy felületű, tartós műanyag tappancsok stabil elhelyezést biztosítanak.
Görgők: A kettős kerekű görgőknek és a terhelésre érzékeny fékeknek illeszkedniük kell a padló anyagához. A székeket kemény padlóhoz használható puha görgőkkel szállítjuk. Puha padlóhoz használható, kemény görgők külön rendelhetők.
Stop&go technológia: biztonsági okokból azok a magas székek, amelyek ülése 650 mm-nél magasabban van, nem mozgathatók használat közben. Az innovatív stop&go görgők lefékeződnek, ha felhasználó ráül a székre. Felállás után a szék automatikusan mozgathatóvá és gördíthetővé válik.
A székek és ülőkék megfelelnek a GMP S2 biztonsági szintnek.
  Remember me on this device
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
Chairs
Leírás Magasság Lábtípus Lábtartó gyűrű M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
Laboratóriumi szék, kék Skai® műbőr borítással 470 - 620 mm Görgők - 1 132-0416
Laboratory chair, made from blue skai® 470 - 620 mm Stop&Go castors - 1 132-0939
Laboratóriumi szék, kék Skai® műbőr borítással 600 - 870 mm Tappancsok + 1 132-0417
Laboratóriumi szék, kék Skai® műbőr borítással 640 - 910 mm Stop&Go görgők + 1 132-0501
Laboratory chair, made from black skai®, with permanent contact backrest and aluminium polished base, plastic and steel parts in black 470 - 620 mm Soft castors - 1 132-0965
Laboratory chair, made from black skai®, with permanent contact backrest and aluminium polished base, plastic and steel parts in black 600 - 870 mm Large scaled glides Height adjustable, chrome plated 1 132-0966
Laboratory chair, made from black skai®, with permanent contact backrest and aluminium polished base, plastic and steel parts in black 620 - 890 mm Stop&Go castors Height adjustable, chrome plated 1 132-0967
Stools
Leírás Magasság Lábtípus Lábtartó gyűrű M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
Laboratóriumi ülőke, fekete műanyag váz, fekete Skai® műbőr borítás 460 - 630 mm Görgők - 1 132-0425
Laboratóriumi ülőke, fekete műanyag váz, fekete PU borítás 460 - 630 mm Görgők - 1 132-0426
Laboratory stool, extra large seat (Ø 400 mm) made from black skai® leather, PA base (plastic and steel part are black) 600 - 870 mm Stop&Go castors Height adjustable, chrome plated 1 132-0963
Laboratory stool, extra large seat (Ø 350 mm) made from PU foam, PA base (plastic and steel part are black) 600 - 870 mm Stop&Go castors Height adjustable, chrome plated 1 132-0964
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus oldal generálása
ACCESSORIES
Többet mutat / Kevesebbet mutat
Accessories
Leírás M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
Kartámasz, fekete 1 pár 132-0423
Görgők 1 készl. 132-0427
Állítható magasságú gyűrűs lábtartó, 132-0416 típushoz 1 139-0214
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus oldal generálása
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógus szám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség