Szeretne újra bejelentkezni?
Kesztyű, Microflex® 93-843
Supplier: Ansell
Nitril, nem steril, púdermentes, texturált ujjbegyek
Egyszerhasználatos és tartós kesztyű, amely olyan speciális felület réteggel rendelkezik, amely csak igen kis arányban tartalmaz pórusokat (AQL 0,65), ezáltal kitűnő védelmet nyújt a szennyeződések ellen. Ideálisan használható analitikai vizsgálatokhoz és laboratóriumi alkalmazásokhoz, valamint élelmiszeripari feldolgozás, üveggyártás, egészségügyi vizsgálatok, könnyű szerelési munkák és gyógyszergyártás során.
  • A kesztyű egyes komponensei ragadás mentességet biztosítanak, amelynek köszönhetően alkalmas a ragasztószalagokkal és ragasztókkal történő munka során, ezáltal segítve a munkavégzés hatékonyságát és gyorsaságát
  • Nem tartalmaz természetes latexet vagy púdert, ezáltal csökkenti a potenciális bőrríritációt és a kéz szárazságát, valamint az allergia kialakulásának kockázatát
  • A texturált ujjbegyek erős és hatékony fogásbiztonságot, valamint kiváló védelmet nyújtanak
  • A polimer bevonat garantálja az egyszerű felvételt, ezáltal hozzájárul a munkavállalók épségének megóvásához intenzív munkavégzést igénylő környezetekbenenvironments
EN 455, EN 374; III kategória; AQL 0,65
Élelmiszerrel érintkezésbe kerülhet
  Emlékezzen rám ezen az eszközön
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
We are currently unable to calculate your contract price for this item. List price is being displayed temporarily. When your order is processed, you will be invoiced at your contract price even though list price is displayed now
Méret Szín Hossz Vastagság Csomagolás M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
5,5 - 6 kék 245 mm 0,11 mm 100/doboz 100 112-4335
6,5 - 7 kék 245 mm 0,11 mm 100/doboz 100 112-4336
7,5 - 8 kék 245 mm 0,11 mm 100/doboz 100 112-4337
8,5 - 9 kék 245 mm 0,11 mm 100/doboz 100 112-4338
9,5 - 10 kék 245 mm 0,11 mm 100/doboz 100 112-4339
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus oldal generálása
SPECIFICATIONS
Mindkét kézen viselhető/Kézspecifikus Mindkét kézen viselhető
Egyszerhasználatos/Többszörhasználatos Egyszerhasználatos
Latex/Latexmentes Latexmentes
Púderezett/Púdermentes Púdermentes
Felületi kiképzés Texturált ujjbegyek
Kézelő típusa Biztonsági
EN előírás EN 455, EN 374
Élelmiszerrel érintkezésbe kerülhet +
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógus szám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség