Szeretne újra bejelentkezni?
FONTOS! 2017. április 28-tól csak a keresztnév.vezetéknév@vwr.com e-mail címre küldött üzeneteket kapjuk meg! Részletekért kattintson IDE!
Kesztyű, Microflex® 93-852
Supplier: Ansell
Nitril, nem steril, púdermentes, texturált felülettel
A megkülönböztető színű Microflex® 93-852 kesztyűn kevéssé látszanak a foltok, valamint kontrasztos hátteret biztosít a világosabb színű anyagokkal végzett munka során. Kivételes szakítószilárdságot és rugalmasságot garantál, amely lehetővé teszi a kezek szabadabb mozgását és kényelmét. A teljesen texturált felületnek és a habzásgátló adaléknak köszönhetően határozott és következetes tapadást nyújt használata során. Ideális analitikai vizsgálatokhoz és laboratóriumi alkalmazásokhoz, élelmiszeripari feldolgozáshoz, biotechnológiában, továbbá könnyű szerelési munkák, karbantartás, takarítás és gyógyszergyártás során.
  • Nem tartalmaz természetes latexet és púdert, ezáltal csökkenti a potenciális bőrríritációt és kéz szárazságát, valamint az allergia kialakulásának kockázatát
  • A texturált ujjbegyek és a habzásgátló adalék jó fogásbiztonságot nyújt még nedves felületek kezelése során is
  • A klórozott a könnyebb felvétel érdekében
  • EN 1149 szerinti antisztatikus
EN 374; III kategória; AQL 1,5
Élelmiszerrel érintkezésbe kerülhet
  Emlékezzen rám ezen az eszközön
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
Méret Szín Hossz Vastagság Csomagolás M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
5,5 - 6 fekete 245 mm 0,12 mm 100/doboz 100 112-4330
6,5 - 7 fekete 245 mm 0,12 mm 100/doboz 100 112-4331
7,5 - 8 fekete 245 mm 0,12 mm 100/doboz 100 112-4332
8,5 - 9 fekete 245 mm 0,12 mm 100/doboz 100 112-4333
9,5 - 10 fekete 245 mm 0,12 mm 100/doboz 100 112-4334
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus oldal generálása
SPECIFICATIONS
Mindkét kézen viselhető/Kézspecifikus Mindkét kézen viselhető
Egyszerhasználatos/Többszörhasználatos Egyszerhasználatos
Latex/Latexmentes Latexmentes
Púderezett/Púdermentes Púdermentes
Felületi kiképzés Texturált
Kézelő típusa Biztonsági
EN előírás EN 374
Antisztatikus tulajdonság +
Élelmiszerrel érintkezésbe kerülhet +
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógus szám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség