Tuttnauer laboratóriumi autoklávok, D-Line
Tuttnauer
A Tuttnauer már több mint 90 éve gyárt sterilizátorokat. A sterilizáló és a fertőzések elkerülését célzó megoldások piacán vezető szerepet betöltő Tuttnauer autoklávok több mint 140 ország kórházait, kutatóintézeteit, klinikáit és laboratóriumait szolgálják ki megbízható módon.
KÉRJEN VISSZAHÍVÁST/BEMUTATÓT
A Tuttnauer laboratóriumi autoklávok széles körű kutatóintézeti, egyetemi, gyógyszeripari, élelmiszeripari, orvosi és biotechnológiai stb. feladatokra alkalmasak.
A modern laboratóriumi termékcsalád egyedülálló választéka megbízható, 23–160 literes kamrájú asztali (elöltöltős) és vertikális (felültöltős) modelleket tartalmaz, amelyek a sterilizálási igények teljes spektrumát lefedik.
Az autoklávok általános használatra konfigurálva, és testre szabott változatban is kaphatók.
A laboratóriumi autoklávok általános specifikációja
  • Kiváló minőségű kamra tükörfényezett ajtóval
  • Modern vezérlőrendszer, egyszerűen használható háromgombos billentyűzettel
  • Akár 20 egyénileg programozható ciklus
  • Standard USB és Ethernet kapcsolat a ciklusadatok számítógépre való egyszerű átmásolása érdekében
  • Laboratóriumi használatra: 2 rugalmas PT100 hőmérséklet érzékelő
Megjegyzés: A 2840-es és az alap 3850-es modell egyaránt egyfázisú tápellátást igényel. A csúcstechnológiát képviselő 3850-es, az összes 3870-es, 5050-es és 5075-ös modellhez 400 voltos, háromfázisú tápellátásra van szükség.
Elöltöltős (horizontális)
Alap EL-D
  • Könnyen tisztítható kamra
  • A demineralizált víztartály kézzel tölthető fel és engedhető le
  • A demineralizált víz újra felhasználható
A csúcstechnológiát képviselő ELC-G-D
  • Minden közműre szükség van – csap- és demineralizált víz (a 2840 esetén nem), vízlefolyó, sűrített levegő és áram
  • Automatikus feltöltés és leengedés
  • A lefolyóba engedett víz automatikus hűtése 60°C-ra (paraméter szerint)
Elöltöltős autoklávok, D-Line
Felültöltős (vertikális)
Alap ELV-D
  • A kamrák automatikus feltöltése és leengedése
  • A lefolyóba engedett víz automatikus hűtése 60°C-ra (paraméter szerint) – AISI 304 rozsdamentes acélház
  • Alap, önállóan megálló ELV-WR-D víztartállyal – csak tápellátásra van szükség
A csúcstechnológiát képviselő ELVC-G-D
  • Minden közműre szükség van – csap- és demineralizált víz (a 2840 esetén nem), vízlefolyó, sűrített levegő és áram
  • Automatikus feltöltés és leengedés
  • A lefolyóba engedett víz automatikus hűtése 60°C-ra (paraméter szerint)
  • AISI 304 rozsdamentes acélház
Felültöltős autoklávok, D-Line
A modellek mindegyike számos opcióval egészíthető ki;
  • Gyári beszerelésű opciók: az autoklávval együtt kell megrendelni őket
  • Általános opciók
  • Dokumentálási opciók: innovatív opció a távoli számítógépről történő jelentéskészítés (R.PC.R – Remote PC Reporting)
További információért töltse le a PDF dokumentumot
A Tuttnauer töltőtartozékok széles választékát kínálja.
  • Rozsdamentes acélból készült drótkosarak és különböző méretű zárt edények az összes autokláv modellhez.
  • Emelőeszközök a nehéz darabok töltéséhez és ürítéséhez. Az emelőeszköz lehet mobil vagy az autoklávhoz hozzáerősített is, és a maximális irányíthatóság érdekében található rajta egy forgókar, valamint egy elektronikus távirányító is, amivel bármilyen teher könnyen kezelhetővé válik.
  • Töltőberendezés: sínen működő töltőkocsik és szállítókocsik a töltési és ürítési folyamat megkönnyítésére. Kiváló minőségű, tartós rozsdamentes acélból. Az állítható töltőkocsi a szállítókocsiról a belső kamra pályájára gurul, ezáltal a nehéz darabok is könnyen kezelhetők.
További információért töltse le a PDF dokumentumot