Hírek
VWR sikertörténet
Egy nemzetközi vállalat az Avantor részeként működő VWR segítségével tudta csökkenteni baleseti arányait, és mérsékelni a költségeit azáltal, hogy a különböző működési területein standardizációt hajtott végre.
SecureFit™ 600 védőszemüveg - jobb látás és nagyobb kényelem
ÚJ!
Változással a kényelem érdekében!
Vegyi kesztyűk egyszerűbb kiválasztása
Személyre szabott vegyi kesztyűértékelés
Az Ansell Chemical Guardian™ leegyszerűsíti a vegyi kesztyűk kiválasztási folyamatát az Ön egyedi vegyszerkészleteinek esetében
Az uvex pheos CX2 védőszemüvegek kiváló teljesítmény nyújtanak
Nyertes a munkában!
Megfelel a legtöbb diszciplínához
Megérkezett az új VWR ipari biztonsági megoldások katalógus!
Termékek és megoldások több mint 400 oldalon
Igényelje saját Ingyenes példányát, vagy egyszerűen töltse le a PDF fájlt
Microgard® védőruházat: 2000Ts Plus
Szerte a világon a gyógyszeripari dolgozók által gyakran választott védőruházat
A MICROGARD® 2000Ts Plus típus biztosítja a védőruházat alól a vízpára (izzadság) eltávozását, ugyanakkor nem telítődik folyékony vegyszerekkel, és kiszűri a 0,01 μm-es szemcsék 100%-át* (*EMSL vizsgálati módszer).
Microflex® 93-260 nitril és neoprén kettős bevonatú, egyszer használatos kesztyű
A legvékonyabb, vegyszerálló, szintetikus kompozit anyagból készült, egyszer használatos kesztyű
CHF5CB overállok - VWR®
Ne mondjon le a kényelemről és a biztonságról
Abszorbensek (lapok, tekercsek és felszívó zoknik) olaj, víz és vegyszeralapú kiömlések feltakarítására.
ÚJ!
A VWR abszorbensei és kiömlésgátló termékei megóvják alkalmazottait és munkahelyi környezetét a váratlan kiömlésektől, szivárgásoktól, csepegésektől vagy egyéb balesetektől.
Lezárás/címkézés (LoTo – Lockout Tagout)
Megvédi a dolgozókat a gépektől származó mechanikus és elektromos veszélyektől
A hallásvédelmi problémák megoldására a VWR bemutatja a 3M Solutions termékeket
ÚJ!
Megfelelő hallásvédelem különböző munkahelyeken
Az év végére az EN374-3:2003 szabványt felváltja a EN16523-1
Bizonyosság első pillantásra!
Technikai szempontból mindkét szabvány nagyon hasonló, de a követelményekben jelentős változások vannak. A problémás vegyszerek száma 12-ről 18-ra nő, és a főzőpohár szimbólumot háromféle Erlenmeyer-lombik piktogram váltja fel.
A személyi védőruházat és a munkaruha teljességre törekvő koncepciója
Egyedi megoldások a munkahelyekre és alkalmazottakra
Az ügyfelek egyedi igényeit alaposan meg kell ismerni az innovatív és kreatív megoldások érdekében.
Gondoskodunk az Ön egészségéről és biztonságáról
Az Ön védelmét szolgáló továbbképzések és megoldások megismeréséhez vegye fel velünk a kapcsolatot!
Az Ön laboratóriumában leginkább megfelelő munkavédelmi termékek kiválasztását a VWR professzionális tanácsadással segíti.
A VWR az ipari és a laboratóriumi biztonsággal kapcsolatos oktató anyagokat mutat be
Célunk, hogy a munkavédelmi termékek kínálatán túl is támogassuk Önt. A biztonsággal, a személyi védelemmel és a higiéniával kapcsolatos oktatási anyagok áttekintéséhez keresse fel a következő oldalt: http:/hu.vwr.com/munkavédelem/biztonság.
VWR® Protection Solutions
VWR is your partner for industrial safety supplies & services
A hallásvédelem érdekében a VWR bemutatja a 3M Solutions termékeket
ÚJ
A 3M minden munkahelyi környezetben hatékonyan biztosítja a dolgozók hallásvédelmét.
BBP™ 35-37 multicolour sign and label printers
Because safety means the world to you
BBP™12 label printer laboratory Identification
Identify every sample with the BBP12 label printer!
Ipari biztonsági és védelmi megoldások
ÚJ!
Teljes áttekintés egy pillanat alatt!